使用 IC-MS/MS 分析饮用水消毒副产物
消毒对于确保提供无病原体的饮用水十分重要。然而,过度使用产生的消毒副产物 (DBP)(如卤代乙酸 (HAA)、溴酸盐和茅草枯)可能导致健康问题。随着监管机构越来越多地关注 DBP,全球饮用水机构均需要手动、高通量地分析这些污染物。
加快您的卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯分析
Thermo Scientific 消毒副产物 (DBP) 应用工作流程包括直接进样以免却样品制备的集成式 Thermo Scientific 离子色谱分析-串联质谱分析 (IC-MS/MS) 系统。它根据美国环境保护署 (U.S. EPA) 方法 557 提供快速、经济高效的饮用水检测。
与根据美国 EPA 方法 552.3 使用气相色谱分析-电子捕获检测 (GC-ECD) 相比,这种工作流程免却了耗时、复杂的手动样品制备步骤。与其他 IC-MS/MS 解决方案不同,Thermo Fisher Scientific 制造、安装、验证和维护完整的工作流程,以加快部署并极大程度延长正常运行时间。
满足全球要求
从美国《安全饮用水法案》(SDWA) 到欧盟委员会 (EC) Right2Water 倡议和中国新出台的法规,政府法规和建议正推动着更有效监测 DBP 的需求增多。DBP 应用工作流程非常适合满足美国 EPA 和 EC 所述的要求。
增加样品处理量,降低成本
卤代乙酸分析有两种 EPA 方法:GC-ECD 方法 552.3 和最新的 IC-MS/MS 方法 557。除了这些方法所用仪器有所区别外,它们的样品制备要求也有所不同。方法 552.3 耗时且费力,需要多个提取步骤和衍生化(花费时间超过4小时)。方法 557 使用直接进样,无需制备样品,从而显著提高样品处理量。对于每月运行超过24批样品(每批25份)的实验室,DBP 应用工作流程可显著降低成本。
拓宽分析范围
美国 EPA 方法 557 可用于直接测定饮用水样品中的溴酸盐和茅草枯,以扩大分析范围。一个 IC-MS/MS 系统可分析阴离子极性农药(如草甘膦和草铵膦)以及阴离子环境化合物(溴化物和高氯酸盐)。
获取可靠的结果,满足能力标准
离子色谱分析 (IC) 可高效分离极性离子,因此具有测定卤代乙酸的明显优势。质谱分析 (MS) 检测具有使用直接进样获得可靠分析结果所需的灵敏度和选择性。与 GC-ECD 相比,IC-MS/MS 具有更高的回收率,因而更容易满足能力标准。
经验证的工作流程、较先进的技术
凭借由一家值得信赖的制造商销售和支持的集成高性能 IC-MS/MS 组件,DBP 应用工作流程具有经验证的可靠性。Thermo Fisher Scientific 是目前提供按照美国 EPA 方法 557 进行 DBP 检测的经验证全套系统的唯一供应商。与其他系统不同,该工作流程包含可提高可靠性并节省时间的经验证方法。为了让您快速运行样品并极大限度地减少停机时间,整套系统均在我们的工厂中以及安装和保养时进行验证。
水样可直接注 离子色谱系统以进行分离和后续的 MS/MS 检测。自动数据处理和报告用于生成结果。
Dionex ICS-6000 标准孔和微孔 HPIC 系统
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统可靠、经济且环保,适用于分离 HAA、溴酸盐和茅草枯。显著提高分离度和通量,解决一系列 IC 应用问题并通过双系统、模块化、毛细管/混合型配置和多功能性应对复杂的分析挑战。当配置为 Thermo Scientific 免试剂 离子色谱 (RFIC) 系统时,系统可以连续运行以自动化生成 IC 淋洗液和再生液,降低人力和溶剂成本并实现高度可重现的分离。
Thermo Scientific Dionex IonPac AS31 分析柱和保护柱
Dionex IonPac AS31 柱的选择性用于将饮用水中的9种卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯与常见阴离子(如氯化物、硫酸盐和碳酸盐)出色地分离。为了快速分析,该色谱柱的运行时间比 Thermo Scientific Dionex IonPac AS24 柱的运行时间短 39%,从而将美国 EPA 方法 557 的运行时间从57分钟缩短至35分钟。该柱具有高容量以实现大定量环进样,从而无需预浓缩样品即可进行痕量分析 (μg/L)。
可靠定量
为了尽量提高定量可靠性,请将 Dionex ICS-6000 HPIC 系统与 Thermo Scientific TSQ Fortis 三重四极杆质谱仪配对。这些仪器非常灵敏,因而可以直接进样饮用水样品,免却了复杂、多变的样品制备。
TSQ Fortis 质谱仪
尽量提高可靠性和效率。仪器提供支持各种应用的工作流程驱动的直观软件解决方案。其稳健的设计确保了所有技能水平的用户都能获得可靠、一致的结果。
TraceFinder 软件
简化高通量筛选和定量。该软件由一组强大而直观的数据采集和处理工具驱动,可快速查看结果并提高整个实验室的输出。Thermo Scientific TraceFinder 软件是现有 MS 用户比较熟悉的平台,非常适合常规、生产和高通量实验室。
Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS)
简化您的工作流程。Thermo Scientific Chromeleon CDS 专为实验室和 IT 而设计,可提供卓越的合规工具、联网功能、仪器控制、自动化、数据处理等。这是一款企业解决方案,设计用于追踪、清点和 QA/QC,非常易于使用,鼠标点击次数较少且“一次成功”结果较多。它还旨在在全球范围内扩展并提供强劲的投资回报。
Dionex ICS-6000 标准孔和微孔 HPIC 系统
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统可靠、经济且环保,适用于分离 HAA、溴酸盐和茅草枯。显著提高分离度和通量,解决一系列 IC 应用问题并通过双系统、模块化、毛细管/混合型配置和多功能性应对复杂的分析挑战。当配置为 Thermo Scientific 免试剂 离子色谱 (RFIC) 系统时,系统可以连续运行以自动化生成 IC 淋洗液和再生液,降低人力和溶剂成本并实现高度可重现的分离。
Thermo Scientific Dionex IonPac AS31 分析柱和保护柱
Dionex IonPac AS31 柱的选择性用于将饮用水中的9种卤代乙酸、溴酸盐和茅草枯与常见阴离子(如氯化物、硫酸盐和碳酸盐)出色地分离。为了快速分析,该色谱柱的运行时间比 Thermo Scientific Dionex IonPac AS24 柱的运行时间短 39%,从而将美国 EPA 方法 557 的运行时间从57分钟缩短至35分钟。该柱具有高容量以实现大定量环进样,从而无需预浓缩样品即可进行痕量分析 (μg/L)。
可靠定量
为了尽量提高定量可靠性,请将 Dionex ICS-6000 HPIC 系统与 Thermo Scientific TSQ Fortis 三重四极杆质谱仪配对。这些仪器非常灵敏,因而可以直接进样饮用水样品,免却了复杂、多变的样品制备。
TSQ Fortis 质谱仪
尽量提高可靠性和效率。仪器提供支持各种应用的工作流程驱动的直观软件解决方案。其稳健的设计确保了所有技能水平的用户都能获得可靠、一致的结果。
TraceFinder 软件
简化高通量筛选和定量。该软件由一组强大而直观的数据采集和处理工具驱动,可快速查看结果并提高整个实验室的输出。Thermo Scientific TraceFinder 软件是现有 MS 用户比较熟悉的平台,非常适合常规、生产和高通量实验室。
Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS)
简化您的工作流程。Thermo Scientific Chromeleon CDS 专为实验室和 IT 而设计,可提供卓越的合规工具、联网功能、仪器控制、自动化、数据处理等。这是一款企业解决方案,设计用于追踪、清点和 QA/QC,非常易于使用,鼠标点击次数较少且“一次成功”结果较多。它还旨在在全球范围内扩展并提供强劲的投资回报。
拥有成本计算器
凭借仪器价格、样品成本、劳动力成本和样品制备时间的优势,GC-ECD 和 GC-MS/MS 具有相对节省成本和通量的优势。请查看我们的卤代乙酸分析拥有成本计算器,以了解您的实验室可以根据通量需求节省多少成本。
消毒副产物的形成:
- 9种主要卤代乙酸在含天然有机物和溴化物的饮用水的氯化过程中形成
- 对含溴化物的饮用水臭氧化用于处理耐氯微生物,可导致溴酸盐形成,这是一种潜在致癌物,即使低 μg/L 浓度也会致癌
- 茅草枯是一种在各种作物和非作物应用中用于控制草的除草剂,可以通过水土流失迁移到河道中。它与微小肾脏病变有关。
在以下情况下,优先使用 DBP 应用工作流程:
- 时间和人员有限意味着您需要减少耗时任务,如液-液溶剂萃取和衍生化
- 您需要一种可靠的技术来减少重复分析
- 您的实验室正在检测多种无机分析物
- 您需要较快地从样品中获取结果
- 您需要使用更少的有机溶剂,在减少化学废物处理上花费更少
专题视频
即将举行关于卤代乙酸分析的直播网络讲座
请在2022年5月25日星期三参加由法国公共卫生学院 (LERE/EHESP) Mari-Vorgan Louyer 主讲的发布会。Louyer 女士将讨论不使用制备样品步骤或溶剂测定饮用水和地表水中卤代乙酸和草甘膦酸盐的 IC-MS/MS 技术。