概述
Thermo Scientific Velocity LFQ DIA 平台是出色的定量蛋白质组学平台,为研究实验室提供准确和精确的定量分析以及深度的蛋白质组覆盖和数据完整性,用于生物系统之间差异的高置信度表征。超过四阶动态范围提高了对复杂生物样本中低丰度蛋白质的发现能力。该平台基于 HRAM Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪、Thermo Scientific Vanquish NEO UHPLC 和高效 Thermo Scientific µPAC HPLC 色谱柱技术,可对数千个样本进行稳健、高通量分析,提供支撑结论所需的统计数据,大幅度缩短了为大规模研究提供生物见解的时间。
出色的准确和精确定量分析
- 测定正确的蛋白质丰度
- 减少得出结果所需的检测次数
深度蛋白质组覆盖和数据完整性,提高置信度
- 直接 DIA 的数据完整性为>99%
- Spectranaut 的 SW &库搜索可为筛选方法提供更深层次的蛋白质组图谱
大型样本组的高通量可缩短提供生物见解的时间
- 提供统计意义
- Vanquish Neo 和 uPAC 色谱柱可提供高效分离
强大的平台和方法
- 简单的日常平台操作,可对数千样本进行分析
- Velocity LFQ HR-DIA 平台客户评价
较宽的动态范围
- 可发现具有生物学意义的差异表达低丰度蛋白质
- 可靠定量未表征的低丰度蛋白质
Velocity LFQ DIA 平台是出色的定量蛋白质组学系统,具有强大的定量准确度和精度以及 较佳的蛋白质组覆盖度和数据完整性,用于对大型样本组进行高置信度、高通量表征,适用于定量蛋白质组学、转化研究、生物标志物发现和生物制药研究实验室的研究人员,他们需要使用精确的定量检测方法来表征生物系统之间的差异,以进行假设检验。
工作流程示意图
两种和三种蛋白质组混合物非标记定量的 DIA 工作流程示意图。工作流程的不同组件请见示意图顶部。工作流程设置的主要目标是确保样本高通量下的定量性能,同时提供稳健的可重现结果,从而使其成为大规模临床和生物标志物发现研究的理想之选。
相关产品
稳健的、可重现的工作流程,在含有大量人类多肽的复杂样本混合物中,准确定量及鉴定数百至数千个蛋白质。对液相色谱(Liquid Chromatography,以下简称 LC)法和梯度分析进行优化,以充分利用基于微柱阵列的分离柱的能力。同理,采用质谱法来实现短梯度和高通量,而不影响鉴定率,同时提供良好的定量准确度和精度。工作流程的长期稳健性通过不定期的质量控制运行验证。
参考文献
有关 Orbitrap 质谱仪的同行评审文献有一千多篇,涵盖了各类蛋白质组学应用,包括分析 SARS-CoV-2 宿主蛋白质、蛋白质功能、非侵入性蛋白质组学生物标志物、药物、蛋白质形状和急性髓系白血病的蛋白基因组亚型等。 下文主要显示了这 1000 篇文献中的一部分。
相关资源
用于进行准确的非标记定量的高通量、高分辨率数据非依赖采集工作流程
On-demand Webinar: High Throughput Label-Free Quantitation with Orbitrap HR‑DIA Workflow
高分辨率 DIA:复杂细胞裂解物中微生物蛋白质的高精度相对非标记定量工作流程
联系我们
* 为必填项