高分辨率高质量精度 LC-MS 仪器,满足新兴需求
Thermo Scientific 组合型四极杆串联静电场轨道阱质谱仪支持靶向和非靶向筛查和表征。它们还适用于多种样本类型的应用,让您的实验室从化合物发现到定量不再依赖庞杂的仪器和技术。结合扫描速度、高分辨率、质量精度、谱图质量和灵敏度,您可以获得可信的定量。
本页内容
更多功能
高分辨率非变性质谱
Q Exactive 组合型四极杆静电场轨道阱包含
- RF 透镜:射频(RF)透镜堆叠的环形RF离子导向器在离子离开电离源后将其捕获并聚焦成紧密的离子束,从而提高灵敏度。电极之间的大可变间距能够提高泵送效率和耐用性。弯曲的平面四极杆离子导向装置通过防止中性粒子和高速粒子簇进入四极杆来较少噪音。
- AABG:通过减少噪音和延长维护间隔,高级主动离子束传输组件(AABG)可实现高通量离子的智能离子束管理。
- 拥有 AQT 的四极杆质量过滤器:质量过滤器改善了前体离子的选择和传输,可对复杂基质中的低丰度分析物进行更精确地定量。它还提供从 0.4 Da 到全质量范围的可变前体离子的隔离宽度选择功能。
- Orbitrap 质量分析器:Orbitrap 质量分析器提供前所未有的高分辨率高质量精度(HRAM)分析,离子的质荷比作为其轴向震荡频率的函数;使用快速傅里叶变换(FFT)将这些数据转换为质谱。
- HCD 碰撞室:离子经过充满氮气的 C 形离子阱进入该多级碰撞室并进行裂解。在此之后,HCD 电压升高,离子返回 C 形离子阱,准备注入 Orbitrap 以供检测。
哪款 Q Exactive 静电场轨道阱质谱仪适合您的实验室?
组合型四极杆-静电场轨道阱质谱仪系统在质量分辨率、扫描速度和分析模式方面各有不同。非常适合质谱分析,用于生物制药、法医毒理学、临床和转化医学研究、环境和食品测试等复杂基质应用中低水平组分的靶向和高通量分析。要找到适合您实验室特定需求的系统,请使用下表中的数据比较 Q Exactive 静电场轨道阱质谱仪。
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus | Q Exactive UHMR | |
---|---|---|
理想应用 | 法医毒理学、临床研究、食品 & 环境安全检测、基础学术研究、运动反兴奋剂、生物制药研发、代谢物组学和脂质组学 | 蛋白质组学和结构生物学 |
分析 | MS 和 MS/MS、定性/定量、筛查 & 确证 | MS 和 MS/MS、筛查 & 确证 |
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |
标准特性 | ||
分辨率 | 140,000 (使用 BioPharma 选件时可达 280,000) | 在 m/z 400 时为200,000 |
质量精度 (内标校正) | <1 ppm,内标校正 | |
质荷比范围 | m/z 50 - 6,000 (使用可选项时可达 8000) | m/z 350 - 80,000 |
扫描速度 | 最高 12 Hz | 最高达 12 Hz(m/z 400 时,分辨率设置为12,500) |
离子源 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax | (1个完整周期 <1 秒) |
极性切换 | 分辨率设置为35,000时,1个完整周期 <1 秒 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax |
多重离子累积功能 | 10 | 不适用 |
扫描功能 | SIM & PRM | FS、AIF、MS/MS、pseudo-MS3 |
分解 | 离子源内 CID、HCD | 离子源内捕获、HCD |
可选的升级 | ||
完整蛋白质模式 | 是 | |
高质量范围n(HMRn,高达 8000 m/z) | 是 | 不适用 |
更高分辨率模式 | 是 | |
![]() |
了解 Orbitrap 质量分析器如何在全扫描(和 MS/MS)采集时运用其高分辨甚至超高分辨能力、高灵敏度及高选择性、高质量精度(稳定性)和易用性确保一致的分析确定性,即使在极为复杂的基质内亦是如此。
Q Exactive Orbitrap MS 订购指南
相关产品和技术
Q Exactive 静电场轨道阱质谱仪专题视频
LC-MS 网络研讨会系列
扩展您的应用知识
我们的 LC-MS 点播网络研讨会系列可扩展您在制药、生物制药、环境、组学、食品、法医学和临床研究等领域的应用知识。了解新的高性能质谱分析解决方案如何帮助您的实验室解决极为紧迫的分析挑战,不管样品类型如何。
相关资源
手册
其他文献
相关支持
其他资源