重霾之下,我们需要了解真相
URG-9000D大气离子在线监测系统——探寻雾霾根源之利器
12月16日,北京启动了今年首次空气重污染红色预警,而除了京津冀地区,包括山东、山西、河南、陕西等在内的多个省份都出现了大范围区域性重污染过程。与雾霾同时弥漫开的,还有各种流言,比如“微距镜头中的北京雾霾”“夺命雾霾里的硫酸铵”等,这些传言在朋友圈里迅速传播,引发了不小的恐慌。当然,在科学的PM2.5源解析面前,流言不攻自破。
雾霾的霾主要指细颗粒物,又称PM2.5,其主要成分是元素碳、有机碳化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐。其它的常见的成分包括各种金属元素,既有钠、镁、钙、铝、铁等地壳中含量丰富的元素,也有铅、锌、砷、镉、铜等主要源自人类污染的重金属元素。对PM2.5中大量的水溶性无机盐成份监测自然是雾霾研究分析的重要对象。
2016年8月1日环保部发布HJ800-2016和HJ799-2016指定采用离子色谱法测定空气中的水溶性阴、阳离子:《环境空气颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定离子色谱法》、《环境空气颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)离子色谱法》。
大气颗粒物的传统分析方法是通过滤膜采集颗粒物,通常需要24小时,然后送至实验室称量、溶解、提取并使用离子色谱进行分析。该方法具有颗粒物采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气颗粒物中水溶性组分的实时高频变化规律等特点。
赛默飞解决方案:
URG-9000系列是实时在线监测大气气溶胶(颗粒物)及气体阴阳离子的监测仪器,将离子色谱技术成功应用于大气环境自动监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。
单个监测周期最短耗时15min,一般采样周期为1h。一次更换溶液,可持续工作10-50天,而且目前最先进的“只加水”技术操作简单方便,免维护,自动化程度高,省时省力。