较大限度降低蛋白质复杂性,解析其特征
若要成功进行完整蛋白质分析,必须将样品复杂性降至最低。必须从其他蛋白质和各种蛋白质组中很好地分离出蛋白质,以便尽可能降低完整蛋白质检测的阈值下限。Thermo Scientific ProSwift RP-4H LC 色谱柱是在质谱分析之前分离完整蛋白质的理想选择;按照设计,它们也可在毫升到微升级流量下工作。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
进行完整蛋白质分析的原因有很多,包括测定分子质量(在自上而下分析中)和翻译后修饰 (PTM)(例如单克隆抗体糖基化)。完整蛋白质的全面表征通常以已富集或纯化的蛋白质为研究对象。这些蛋白质可通过直接进样或液相色谱 (LC) 结合电喷雾电离 (ESI) 引入质谱仪 (MS)。
直接进样的主要优点是能为信号平均分配更多时间。然而,大多数完整蛋白质混合物在引入 MS 之前需要进行分离,以降低前体离子质谱图复杂性,并较大限度减少离子抑制。这种分离可通过在线或离线 LC 进行。高分辨精确质量数 (HRAM) 分析对于完整蛋白质分析也至关重要。
若要成功进行完整蛋白质分析,必须将样品复杂性降至最低。必须从其他蛋白质和各种蛋白质组中很好地分离出蛋白质,以便尽可能降低完整蛋白质检测的阈值下限。Thermo Scientific ProSwift RP-4H LC 色谱柱是在质谱分析之前分离完整蛋白质的理想选择;按照设计,它们也可在毫升到微升级流量下工作。
在纳流、毛细管和微流 UHPLC 系统中以较佳性能、生产力和可用性追求下一个科学突破。Vanquish Neo UHPLC 系统整合了出色的创新技术,可全天候以极佳性能为各种高灵敏度 LC-MS 工作流程提供复杂混合物可重现的分离。
当今的前沿研究推动 LC-MS 超越极限。更快地获取高置信度的洞察信息,以准确分辨细微差异并避免代价高昂的死胡同,这一需求比以往任何时候都更为迫切。Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪借助新型创新技术超越了这些极限,提供了扩展实验范围的极高灵活性,并具有内置智能以确保获得极高的数据质量和信心。通过单一系统提供出色洞察力,助您高效地突破当前科研成果。
借助新一代所有权体验并结合智能驱动的实验方法,助力生命科学研究人员将每个步骤转化为新的洞察力水平。借助 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 质谱仪,您将发现有助于轻松解决极为复杂的挑战的市场领先定量性能,以及您期望获得的经过验证的定性性能。从探索性到靶向定量,找到强大的功能和可靠性,使大规模研究成为可能,同时减少繁琐的日常工作中,提高工作效率。
以更高的生产率和可靠性筛选、鉴定并表征蛋白质。使用自动化自上而下工作流程确认氨基酸序列、鉴定翻译后修饰 (PTM) 或定位修饰。从完整蛋白质到肽谱分析和多属性监测,BioPharma Finder 软件可帮助您以超越以往的方式了解您的治疗方法。