位点特异性聚糖分析
监管机构加大了对生物制药厂商的施压,要求其按照 US FDA 关于生物相似疗法表征的最新指南出具符合要求的方案,以便了解、测定和控制糖蛋白药物的糖基化。
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪在裂解类型和 Msnn 功能方面极具灵活性,可提供独特的采集策略和工作流程,使用户能够拓展聚糖和糖肽分析的边界。 通过在肽水平执行的聚糖分析,用户可获得糖基化部位的聚糖成分和肽序列。
糖肽工作流程
糖肽工作流程分类目录
使用 Thermo Scientific SMART Digest 试剂盒获取高质量的蛋白消化分析结果。 SMART Digest 试剂盒是生物制药表征样品制备领域的重大进步,该试剂盒采用固定化胰蛋白酶,能够按照兼容自动化操作的格式,快速简单地提供高重现性、高灵敏度且具有出色数据质量的蛋白质消化。
Thermo Scientific Acclaim 120 C18 色谱柱建议用于生物治疗性糖蛋白的肽图分析,可提供优异的分离性能,有助于确保尖锐峰形。 这些色谱柱的特点是采用金属含量极低的超纯硅胶基质,从而最大限度减小拖尾效应并获得对称峰形。
新款 Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 平台为生物兼容性最先进二元或四元溶剂的混合提供最终解决方案。 Vanquish Flex 平台设计用于在肽色谱分析中提供准确度、精密度和灵敏度的新基准。 通过坚如磐石的保留时间,您可以可靠地获得发现、开发和 QC 环境中每个肽的鉴定结果。
与 DAD、VWD 和质谱检测无缝兼容且完全兼容 Thermo Scientific Chromeleon CDS 软件,让此款 UHPLC 系统堪称整个药物开发流程的最佳选择。
使用 Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪结合先进的裂解技术确定糖基化的确切位置。 提供了多项裂解技术 - CID、HCD、ETD;与电离光谱(如 EThcD)相结合;还可以进行产物依赖性采集(如 HCDpdETD),从而生成一套 HCD 和 ETD 光谱。 在 Msnn 的任何阶段,都可以使用离子阱或 Orbitrap 质谱仪进行碎片离子检测,为最具挑战性的应用提供了更高水平的多功能性和优异性能。 比如,糖肽的鉴定和定位。
使用 BioPharma Finder 集成软件可节约时间并鉴别更多物质。 简单的软件工作流程可以指导您的生物治疗药物表征路径,提供全面覆盖,包括肽序列验证以及所有变体和修饰的鉴定;包括位点特异性糖肽的鉴定。