Search Thermo Fisher Scientific
现代治疗性蛋白(比如抗体药物偶联物 [ADC])的复杂性对于分析工作是一个巨大的挑战,需要高分辨率色谱结合高分辨率质谱来解决这一难题。 含半胱氨酸缀合物的 ADC 给表征分析提出了独特的挑战,因为合理的完整分析需要天然质谱条件才能保留在结构上至关重要的抗体链间非共价键。 现在,使用质谱友好的缓冲液加上与 Q Exactive BioPharma 系列质谱仪联用的体积排阻 (SEC) 或 离子交换色谱 (IEC),就可以在天然质谱条件下进行常规的完整蛋白分析。
Thermo Scientific MAbPac SEC-1 体积排阻色谱柱适合单克隆抗体 (mAb) 分析中的高分离度分离,包括单体和聚集体。 此类体积排阻色谱 (SEC) 柱即使在非变性条件、高盐和低盐流动相以及挥发性洗脱液中也具有出色的性能。
适用于 Thermo Scientific Q Exactive Plus 和 Q Exactive HF 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪的 BioPharma Option 提供了一个全面的生物制药表征解决方案。 通过引入高质量范围 (HMR) 模式,该平台已针对在变性条件下执行的常规完整单克隆抗体分析以及适用于抗体药物偶联物和其他均相抗体样本的非变性质谱分析进行了优化。
虽然变性蛋白质分析可能是最常见的 LC/MS 蛋白分析,但许多生物制药和生物学研究应用需要在蛋白质的天然(非变性)状态下分析蛋白质间的相互作用和蛋白质构象。 新型 Thermo Scientific Q Exactive UHMR是一款适用于研究更高级结构(接近天然的蛋白质三级和四级结构) 的出色工具,它既具有无与伦比的高分辨率高质量精度 Thermo Scientific Orbitrap 分析性能,又具有超高质量范围(高达 80,000 m/z)分析能力。
BioPharma Finder 集成软件可在变性和天然条件下通过高信度的蛋白去卷积测定蛋白质的分子量。 蛋白质序列匹配可通过完整质量分析识别 N-连接糖基化和其他常见的转录后修饰 (PTM),帮助您全面了解生物药物的异质性。
Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪在灵敏度、性能和生产率等方面设立了新的标准,借助这些仪器,您可以更快地实现新的科学发现。 或者充分利用产品升级拓展现有 Thermo Scientific LC-MS 系统的性能。