滴度测定
亲和色谱以生物分子和其配体之间的生物特异性相互作用为基础。 这种相互作用是可逆的,因此可以从复杂基质(比如单克隆抗体 [mAb] 生产所用的细胞培养液)中分离出特定化合物。 在生产过程中,这种方法被用于测定生物治疗性蛋白的浓度或滴度。 亲和滴度分析在生物制药行业是一项极为重要的技术,被应用于生物技术蛋白生产过程的多个阶段。
从发现到QA/QC,我们拥有各式各样的亲和色谱柱和树脂。
滴度(亲和)分析工作流程
滴度(亲和)分析工作流程分类目录
使用Thermo Scientific MAbPac Protein A LC色谱柱快速准确地分析收集细胞培养物中单克隆抗体 (mAb) 的滴度。 该色谱柱将低反压和高效率的优点相结合,可以实现高通量和高准确性的分析。 独特的规格使其能通过生物相容系统快速便捷地自动加载、结合、淋洗和收集。 该色谱柱为非多孔、聚合物树脂,具有疏水的二乙烯基苯核及亲水表面,专为亲和分离而优化,具有出色的稳健性和可重现性。
在具有最先进四元溶剂混合技术的生物兼容UHPLC系统中获得准确度、精度和灵敏度上的新基准。 Thermo Scientific Vanquish Flex 四元UHPLC系统秉承了Vanquish系列产品固有的所有价值理念,包括创新的设计,关注运行时间、稳健性和可靠性。 多检测选项以及整个系统中采用的 Thermo Scientific Viper 手拧式接头为您提供您需要的性能和想要的易用性。 该组合使该系统成为生物制药和药物应用的理想选择。
Thermo Scientific Dionex Chromeleon™ 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 软件将色谱分析和常规定量 MS 分析的工作流程融为一体。 通过一个应用程序即可简单快速地处理和报告UV和MS数据。 在符合企业GxP要求的环境下进行分析——从方法创建到定量分析。
BioPharma电荷变异体和聚合物分析电子书
随着生物制药开发的扩展,对解决通量和稳健性重要挑战的分析技术的要求也越来越高。 获取这本新电子书,并学习如何通过新式离子交换 (IEC) 和尺寸排阻 (SEC) 色谱工作流程来克服这些挑战。