辅料CAD:188+CCS-surfacant plus 3um
摘要
本文通过赛默飞全新的Vanqμish Core高效液相色谱仪结合质量通 用型检测器-电雾式检测器(CAD)建立一种简单高效的HPLC方 法,可以满足腺相关病毒(AAV)载体制剂中泊洛沙姆188和吐温 80同时测定的需求,本方法稳定性好、灵敏度高,较宽的线性范围 适用于不同浓度样品的测定,可作为泊洛沙姆188和吐温80此类药 物辅料残留控制的有效手段。
引言
近些年来,随着基因治疗的蓬勃发展,FDA已先后批准3款基因治 疗产品,它们均是以腺相关病毒(AAV)为载体,标志着我们对疾 病的治疗真正迈入了基因时代。
泊洛沙姆188是一种聚氧乙烯/聚氧丙烯共聚物,属于一类新型的高 分子非离子表面活性剂,通常作为AAV制剂中的一种添加剂,避免 聚体的产生,以保证长期低温保存和运输的稳定性。吐温80的化学 成分是聚山梨醇酯80,它是一种非离子型表面活性剂,常作为助溶 剂、乳化剂和稳定剂,在AAV纯化工艺中去除特定病毒,但吐温80 具有溶血副作用,因此,吐温80作为药用辅料,应严格按照国家标 准,控制吐温80的用量[1]。
泊洛沙姆188和吐温80均无紫外吸收,目前常用测定制剂中泊洛沙 姆188的方法,主要是采用体积排阻法搭配示差或蒸发光散射检测 器。其中示差检测器受环境条件影响大,无法兼容梯度洗脱,灵敏 度低;而蒸发光散射检测器线性范围窄,虽然灵敏度在测定泊洛沙 姆188相较于示差检测器有一定程度的提高,但仍很难满足低浓度 泊洛沙姆188残留的检测需求[2]。而目前测定吐温80的蒸发光散射 检测器的方法,存在和测定泊洛沙姆188同样的问题[3]。
电雾式检测器(CAD)作为一款通用型的质量检测器,具有高灵 敏度和宽线性范围的特点,在测定泊洛沙姆188和吐温80等无紫外 吸收辅料时,具有其独特的优势。本文建立了一种HPLC-CAD法, 可同时完成泊洛沙姆188和吐温80的测定,方法快速高效,重复性 好,灵敏度高,可作为其残留质控的可靠手段。
为什么选择该应用方法?
泊洛沙姆188是一种聚氧乙烯/聚氧丙烯共聚物,属于一类新型的高分子非离子表面活性剂,通常作为AAV制剂中的一种添加剂,避免聚体的产生,以保证长期低温保存和运输的稳定性。吐温80的化学成分是聚山梨醇酯80,它是一种非离子型表面活性剂,常作为助溶剂、乳化剂和稳定剂,在AAV纯化工艺中去除特定病毒,但吐温80具有溶血副作用,因此,吐温80作为药用辅料,应严格按照国家标准,控制吐温80的用量,其中吐温作为残留含量极低,需要开发一种色谱方法同时分离两种物质。
该应用有什么特点?
CAD 质量通用型检测器,是无/弱紫外吸收物质的分析利器。检测原理仅与物质气溶胶颗粒表面的电荷有关。Acclaim Surfacant Plus专用表面活性剂色谱柱,保证两种表面活性剂极佳的分离效果。
应用的优势有哪些?
灵敏度达到ng级,相较传统ELSD有一个数量级以上的提升。重现性较ELSD等喷雾型检测器更佳。独特检测原理使其具有响应一致性。
用了该方法可以获得哪些收益?
吐温和P188两种物质使用一种方法进行分析,检测效率高,省时省力,结果更加稳定重现性好。