图1: 含 0–39.8 µM 游离 Ca2+ 的溶液中 indo-1 (I1202) 的荧光发射光谱。
- 荧光 Ca2+ 指示剂可以准确测量细胞内钙浓度
- 比率式读数能够最大限度减少混合细胞群中光漂白、渗漏、上样不均匀以及细胞厚度不同的影响,从而获得更稳定且可重现的结果
- 特别适合 FAC 和多色荧光应用
- 已在文献中获得广泛认可,在众多细胞系中多次引用
Indo-1 是一种比率式灵敏指示剂染料,用于测量细胞内钙。自1985年推出以来,已有数千份文献引用 indo-1,这些文献描述了 indo-1 在多种细胞中的应用。这些重要的 Ca2+ 指示剂由 Roger Tsien 和合作者开发,为促进了解钙在细胞调控中的作用做出了重大贡献。
使用 indo-1 及其衍生物能够进行比率式测量是这些探针的一项重要特性。在指示剂的低浓度水平下,根据 indo-1 的 405/485 nm 发射比可以准确测量细胞内 Ca2+ 浓度。通过比率分析测量可显著降低染料上样不均匀、染料泄漏和光漂白的影响以及在厚度不均等的细胞中测量 Ca2+ 的相关问题。通常,可在一小时内测量 indo-1 荧光而不会因泄漏或漂白而产生明显的荧光损失。此外,indo-1 足够明亮,因此可在不太可能导致显著 Ca2+ 缓冲或 Ca2+ 瞬态衰减的细胞内染料浓度下进行测量。
与结合 Ca2+ 时吸收发生较大变化的 fura 指示剂相比,在大约 350 nm 处激发时,indo-1 的发射从大约 475 nm(无 Ca2+)变为大约 400 nm(有 Ca2+)(图1)。 Indo-1 尤其适用于流式细胞仪,从中更易于使用单个激发源(通常是流式细胞仪中氩离子激光的紫外光系列)更换发射滤光片并且特别适用于多色荧光应用。可使用与 indo-1 相同的仪器配置执行 indo-5F 测量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。