Thermo Fisher Scientific 为您提供最广泛的生化荧光检测产品,帮助您进行高通量筛选、先导化合物确认和优化方案的研究。 Invitrogen 激酶检测技术的特性为均相、非放射性和高度微型化 - 包括试剂盒、定制试剂或批量试剂。
若要快速获得高质量激酶分析数据,请选择 SelectScreen,它是业界最常用的激酶分析服务。
若要为您的研究选择正确的生化激酶检测所需的组分,请使用我们的全新 Drug Discovery Assay Maker 网络工具。
为您的研究选择正确的生化 HTS 激酶检测?
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
与荧光标记全蛋白底物兼容 | 尤其适用于动力学研究,包括开/关速率法激酶检测或底物未知的激酶检测 | 经验证,尤其适用于脂质激酶检测;可与未修饰的肽或脂质底物结合使用 | SelectScreen 激酶分析服务使用的主要检测技术 | |
---|---|---|---|---|
LanthaScreen 活性检测 | LanthaScreen Eu 激酶结合检测 | Adapta 检测 | Z'-LYTE 检测 | |
应用技术基础 | 磷酸抗体 TR-FRET | 基于示踪剂的 TR-FRET | TR-FRET 法检测 ADP | FRET 肽磷酸化 |
应用 | 初筛 | 未激活或低活性激酶靶标筛选 | 初筛和二次筛选 | 二次筛选、结果验证和分析 |
经验证的激酶数量 | 200 | 大于 320 个 | 20 | 233 |
读值 | 终点 | 终点或动力学 | 终点 | 终点 |
总检测体积 | 20 µL | 15 µL | 15 µL | 20 µL |
ATP 浓度范围 | 检测浓度高达 1 mM | 未使用 ATP | 检测浓度 10-100 µM | 检测浓度高达 1 mM |
底物类型 | 肽或蛋白质 | 不需要底物 | 肽、蛋白质或脂质 | 肽 |
总检测体积 | 底物浓度范围 | 100 nM–1 µM | 灵活;必须高于 ATP 浓度 | 仅需 2 µM |
板信号稳定性 | 长达 18 小时 | 长达 24 小时 | 长达 18 小时 | 4-18 小时(试剂盒依赖性) |
细胞裂解液兼容性 | ✓ | |||
克服干扰 | 时间分辨读数允许在干扰信号衰减后进行读取 | 时间分辨读数允许在干扰信号衰减后进行读取;表位标签可确保不检测污染性激酶 | 时间分辨读数允许在干扰信号衰减后进行读取; 红色 Alexa Fluor 染料作为受体进一步增强了克服干扰的能力 | 在 445/520 nm 下预读 |
每个孔的成本 | $–$$ | $–$$ | $$–$$$ | $$ |
总检测体积 | ✓ | ✓ | ✓ |
使用多种高通量检测形式进行优化
Thermo Fisher Scientific 为您的生化激酶研究提供了四种高通量检测技术。
- LanthaScreen Eu 激酶结合检测—灵敏检测变构蛋白等激酶抑制剂;检测激活和非激活激酶;实时跟踪慢结合抑制剂,并基于这种强大的检测技术比较抑制剂开关率。
- LanthaScreen 激酶活性检测—用于 TR-FRET 激酶活性检测开发的强大工具箱 – 准确选择所需的试剂并以最低检测干扰获得高质量数据。
- Adapta 通用激酶检测—适用于所有激酶的通用 TR-FRET 检测技术;用于检测脂质激酶等难以检测的靶标。
- Z´-LYTE 激酶检测—Z´-LYTE 是二次筛选、结果验证和分析的理想检测方法,也是我们 SelectScreen 激酶分析服务中使用的主要检测技术。
低通量检测技术
- NDP 传感器—是一种通用实时动力学激酶检测平台,每孔检测成本非常低
资源
支持
药物发现&开发支持中心
查找与您的药物开发实验相关的建议、故障排除帮助以及支持资源。