BacMam 系统使用一种改良的昆虫细胞病毒(杆状病毒)作为载体实现基因在哺乳动物细胞中的高效递送和表达,非常省力且毒性极小。 Invitrogen 提供多种试剂和服务,以便利用 BacMam 系统拓展您的研究工作。
BacMam 系统的优点包括:
- 高效转导哺乳动物细胞系,包括原代细胞和干细胞
- 安全(在哺乳动物细胞中不复制)且无可见的细胞病变效应
- 冻存的预转导细胞可直接用于检测
- 可转导性(对药理学相关细胞类型进行分析)
- 检测开发速度(无需花费时间生成稳态细胞系)
在 BacMam 技术概述中了解有关工作流程、转导过程以及如何在您的实验室中使用该系统的更多信息。
定制 BacMam 服务
我们的定制服务团队可以与您一起使用 BacMam 技术进行病毒构建、生产和检测开发。
- 如需了解我们的专家如何让您更快速地获得相关结果,请向我们咨询
- 了解有关 定制 BacMam 服务的更多信息
如需定制 BacMam 服务,请发送电子邮件至 discoveryservices@invitrogen.com