近年来,国家出台多项政策不断激励我国创新药以及生物制药产业不断向前发展。特别是 “4+7”带量采购及扩面政策等更进一步推动我国医药企业加快从仿制药向创新药转型。未来,生物制药和创新药也必定会成为投资沃土。
在创新药和生物制药领域,赛默飞分子光谱及流变类设备,拥有完整的解决方案,可以帮助相关制药企业实现严格的品控,提高产品质量和产量。
下载解决方案
赛默飞创新药及生物药全流程解决方案
“4+7”带量采购,推动着我国医药企业从仿制药向创新药及生物制药方向发展。
您只需花费几分钟完整填写以下问卷,即可下载赛默飞整体解决方案。帮助您轻松应对药品生产和监管中的更高标准要求。并有机会获得赛默飞精美礼品1个。
报名网络讲座
赛默飞创新药及生物药网络讲座
赛默飞将于8月6日、8月13日、8月20日,合作医药平台同写意以及药安汇,连续3周带来3场精彩线上讲座。
您只需花费几分钟完整填写以下预报名登记表,即可免费参加,并有机会获得赛默飞精美礼品1个。快来参与吧!
赛默飞创新药整体解决方案
Nicolet iS50傅里叶红外光谱仪
全功能分析工作站, 可配备内置FTRAMAN 模块, 提供红外- 拉曼双重工具。易于安装,操作简便,可提供样品红外信息以外的拉曼信息,获得不同晶型的药物成分信息。
Nicolet iS50傅里叶红外光谱仪
全功能分析工作站, 可配备内置FTRAMAN 模块, 提供红外- 拉曼双重工具。易于安装,操作简便,可提供样品红外信息以外的拉曼信息,获得不同晶型的药物成分信息。
赛默飞生物制药整体解决方案
Nicolet iS20傅里叶红外光谱仪
核心的LightDrive 光学引擎基于悠久光学设计经验,以创新之力开发而成。LightDrive 技术增强光谱性能,提供值得信赖的测试结果。
红外光源实现无可比拟的一致性;干涉仪领引行业新的精度和分辨率;激光器确保了更高的精度。使新药研发过程高效可靠。
Nicolet iN10 显微红外光谱仪
采用专利磁浮式干涉仪确保提供最稳定可靠的结果和最卓越的光谱质量,刚石切削整体铸模的光学元件,配合“对针定位”设计,确保了业界最稳定的数据重复性。 对于小的样品分析,具有先进的显微红外光谱采样和数据分析技术,为各种分析工作者提供完整解决方案。
Nicolet iS20傅里叶红外光谱仪
核心的LightDrive 光学引擎基于悠久光学设计经验,以创新之力开发而成。LightDrive 技术增强光谱性能,提供值得信赖的测试结果。
红外光源实现无可比拟的一致性;干涉仪领引行业新的精度和分辨率;激光器确保了更高的精度。使新药研发过程高效可靠。
热销产品
Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 显微红外光谱仪
Thermo Scientific Nicolet iN10 是一种直观、创新、集成的一体化傅里叶变换显微红外光谱仪,具有安装简便、性能卓越、光谱质量高的特点。
Nicolet iN10 傅里叶变换显微红外光谱仪重新界定了显微红外光谱仪的易用性,结合界面直观操作简便的专用操作软件,让每个人都可以成为微小包装材料,多层包装材料分析的专家。
Thermo Scientific™DXR™3智能拉曼光谱仪
Thermo Scientific DXR3 Smart Raman 适用于原辅料的快速定性,针对不同类型样品提供多种样品台,适合各类包装和形态的原料快速筛选。
赛默飞拉曼光谱仪在药物研发过程中可以实现新化合物的合成鉴别和确认、药物反应过程中化合物的结构分析和活性药物的成分表征,能够为药物的配方研发鉴定提供一种简便、快捷、高效的分析解决手段。
Thermo Scientific™ Pharma 11 双螺杆挤出机
Thermo Scientific Pharma 11 双螺杆挤出机执行材料高效和人工高效的挤出操作,在低至 20 g/h 的通量水平下运行时只需使用少量的活性药物成分。
平行 11 mm 双螺杆和紧凑型设计的Pharma 11 双螺杆挤出机可完全扩展至赛默飞独立式制药混合系统。 将二者配合使用可获取工艺相关结果,甚至是进行小规模生产。
Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 系列X射线衍射仪
采用 Thermo Scientific ARL EQUINOX 系列 X 射线衍射仪,让您体验快速、准确的测量。
从药物研发和预配方研究,到工厂生产过程中的高效放大,直至通过QA/QC 验证,X 射线衍射(XRD) 在不同阶段都是表征活性药物成分(API) 不同理化性质的重要分析手段。其次,XRD 还被用于药物取证,以识别和检测假药和添加剂。是药物研发实验室的强大工具。