确保抗生素的安全性
抗生素或抗菌剂是用于治疗或预防细菌感染的抗微生物药。 抗生素被称为二十世纪的医学英雄。 但是,正因为其良好的疗效且易于获取,导致这类药物过度使用,并在近年来引发抗生素耐药性。
抗生素根据其生产方式或杀菌作用方式分为 类。 它们可以通过生物方式(发酵)、生物和化学方式(半合成)或完全化学合成来生产。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
抗生素或抗菌剂是用于治疗或预防细菌感染的抗微生物药。 抗生素被称为二十世纪的医学英雄。 但是,正因为其良好的疗效且易于获取,导致这类药物过度使用,并在近年来引发抗生素耐药性。
抗生素根据其生产方式或杀菌作用方式分为 类。 它们可以通过生物方式(发酵)、生物和化学方式(半合成)或完全化学合成来生产。
通过发酵工艺生产的抗生素在可预测性和可控制性上弱于合成抗生素,而且比后者更复杂。 因此,发酵产品的可变性通常大于化学合成产品。 与合成产品相比,发酵产品的杂质谱还可能更复杂且更难以预测。
最常见的一组生物合成抗生素就是氨基糖苷类抗生素。 氨基糖苷是由糖基和氨基组成的一种分子。
链霉素是首个被发现且用于临床治疗的氨基糖苷类抗生素。 这些抗生素具有蛋白合成抑制能力,可导致细胞死亡,因此现今作为临床和兽医药品被广泛用于治疗细菌感染。 但是,这些抗生素也可能具有严重的副作用,并引起不同程度的毒性效应。 必须开发出灵敏可靠的分析方法来表征和定量分析药物纯度,并检测微量降解产物或杂质。 根据其生产性质(发酵),往往有多种含相关成分(同系物、异构体)和组分的混合物必须加以监测和控制。
色谱柱 | Acclaim AmG C18, 3 µm |
尺寸 | 4.6 x 150 mm |
流动相 A | 100 mM TFA |
流动相 B | 乙腈 |
流速 | 1 mL/min |
进样 体积 | 5 µL |
温度 | 30 °C |
检测 | Corona Veo RS(过滤器 = 5.0s;蒸发温度 = 35 °C;数据采集速率 = 5 Hz;幂函数 = 1.00) |
样品 | 庆大霉素 (1 mg/mL) |
峰 |
|
许多氨基糖苷类抗生素具有结构相关性,实际上是从另一种抗生素合成而来。 例如,西索米星是从小单孢菌发酵液中分离得到的一种广谱氨基糖苷类抗生素。 奈替米星是由西索米星制备出的一种半合成氨基糖苷类抗生素。 西索米星和奈替米星均主要用于治疗严重感染,尤其是那些对庆大霉素耐药的感染。 依替米星是由庆大霉素 C1a半合成制备而来,以此类推。
氨基糖苷类抗生素及其相关杂质的分析往往是根据其亲水性和正电荷性,通过离子对反相(RP)高效液相色谱(HPLC)来实现。 但是,由于缺少合适的发色团,无法通过紫外线(UV)来检测氨基糖苷类抗生素。 通常使用 Corona 荷电气溶胶检测器(CAD)、蒸发光散射检测器(ELSD)、质谱仪(MS)和电化学检测器来检测这些化合物,而无需进行柱前衍生化。
色谱柱 | Acclaim RSLC PA2, 2.2 µm Analytical (2.1 x 100 mm) |
流动相 A | 0.025:95:5 HFBA:DI 水:乙腈 |
流动相 B | 0.3:95:5 TFA:DI 水:乙腈 |
梯度 |
|
流速 | 0.45 mL/min |
进样 容积 | 1.0 µL |
温度 | 15 °C |
检测 | CAD(Corona ultra RS,雾化器温度 15 °C,低过滤器,60 Hz 数据采集速率) |
样品 |
|
峰 |
|
有关某些氨基糖苷类药物(以及由这些药物制成的药物产品)的 USP 专题论文往往涉及高压阴离子交换(HPAE)离子色谱(IC)检测结合集成式脉冲安培检测(IPAD)。
色谱柱 | Dionex CarboPac PA1 guard, 4 x 50 mm Dionex CarboPac PA1 guard, 4 x 250 mm |
洗脱液 | 2 mM KDH |
洗脱源 | Dionex EGC-500 KOH 纯化柱,配有 CR-ATC 600 捕获柱,Dionex 高压脱气机 |
流速 | 0.5 mL/min |
柱温 | 30 °C |
检测器室 | 30 °C |
进样 容积 | 20 µl |
检测 | iPAD, AAA-Direct Au 一次性电极,0.002” 厚垫片 |
参比电极 | pH/Ag/AgC1,pH 模式 |
波形 | AAA-Direct,对比 pH,1.67 Hz |
峰 |
|
化学合成抗生素在其制备过程中往往涉及大量中间化合物,这些化合物在最终产品中作为杂质留存。 化学抗生素通常由 HPLC 结合 UV 检测来测定,但如果活性药物成分 (API) 或杂质中缺少发色团,则 IC 结合抑制型电导检测被认为是进行选择性测定的最佳替代方法。
色谱柱 | IonPac CG19 Guard, 2 x 50 mm IonPac CS19 Analytical, 2 x 250 mm |
洗脱液 | 7.5mM MSA |
洗脱源 | EGC-500 MSA 结合 Dionex CR-CTC 500 |
流速 | 0.25 mL/min |
进样 容积 | 100 µL |
Conc 色谱柱 | Dionex IonPac TCC-ULP1 |
检测 | 抑制型电导,Dionex CSRS 300, 2 mm, 7 mA, 再生模式 |
峰 |
|
半合成抗生素的杂质通常少于其生物对应物。 杂质可能包括含有相关杂质的发酵起始原料、合成副产物、合成中间体和降解产物。
β-内酰胺类抗生素是一类广谱抗生素,包括分子结构中含有 β-内酰胺环的所有抗菌药物。 这些抗生素通过抑制细菌细胞壁合成发挥抗菌作用。 随着这类抗生素的广泛应用,一些细菌种群已显示出对 β-内酰胺类药物产生耐药性的能力,并且变得更具毒性。
虽然 β-内酰胺类抗生素在许多方面与其他抗生素相似,但它们在药代动力学、抗菌活性以及引发严重过敏反应的潜力等方面有所不同。 部分 β-内酰胺中间化合物和衍生物(来自发酵和/或合成)也具有相似的致敏作用和交叉反应属性。 β-内酰胺中间化合物(如 β-内酰胺类抗生素 API 前体)在用于生产之前可能会经历分子变化或纯化。 这些变化可能导致中间化合物产生抗原特性,从而引发过敏反应。 药品制造商必须采取措施控制所有 β-内酰胺产品的交叉污染和杂质风险。
β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸(克拉维酸)和舒巴坦)通常与 β-内酰胺类抗生素组成复合制剂,通过拮抗细菌耐药性来提高其疗效。 因此,与抑制剂以及抗生素相关的杂质需要加以控制和监测。
色谱柱 | IonPac AG11, AS11, 2 mm |
洗脱液 | 3 mM KOH(0 至 10 min), 3 至 60 mM KOH(10 至 10.1 min), 60 mM KOH(10.1 至 20.1 min) |
洗脱源 | EGC II KOH 结合 CR-ATC |
流速 | 0.25 mL/min |
进样 体积 | 5 µL |
温度 | 30 °C |
检测 | 抑制型电导,ASRS 300 2 mm,再生模式, 2 mA 抑制器电流(在 3 mM KOH 期间), 在 10.1 min 时切换至 38 mA |
样品 | 克拉维酸(含或不含 4 µg/mL (0.8 %) 2-乙基己酸) |
峰 | 2-乙基己酸 (4 µg/mL – 0.8 %) |
抗生素在生物制药的生产过程中得到大量应用。 表达生物治疗性蛋白(如抗体)的哺乳动物细胞系必须维持数周。 它们在添加了各种维生素、生长因子和抗生素的培养基中进行培养,以避免发生污染和生长障碍。 需要对产物中的残留抗生素进行检测,以确保患者的安全。
条件 | |
---|---|
在线 SPE | |
色谱柱 | Acclaim PolarAdvantage II (PA2) Guard Cartridge, 5 µm, 4.6 x 10 mm (P/N 069699) |
流动相 | DI 水 |
流速 | 1.0 mL/min |
进样 体积 | 1500 µL(在在线 SPE 纯化柱上) |
分离 | |
色谱柱 | Acclaim 120, C18, 3 µm Analytical, 3.0 x 150 mm (P/N 063691) |
流动相 | 磷酸盐缓冲液/CH3CN (85:15. v/v) |
流速 | 0.6 mL/min |
自动进样器温度 | 4 °C |
柱温 | 30 °C |
检测 | UV 吸光度(247 nm) |
了解 HPAE-IPAD 方法如何使用高压 Dionex Integrion HPIC 系统来测定卡那霉素 A、卡那霉素 B 和托普霉素。
未找到与您输入条件相匹配的记录
分析物 (点击标题寻找方法) | 参考文献 | 技术 |
---|---|---|
阿米卡星 | HPLC, IC | |
阿莫西林 | IC | |
氨苄青霉素 | IC | |
安普霉素 | HPLC | |
阿贝卡星 | HPLC | |
头孢克洛(头孢克罗) | HPLC | |
头孢羟氨苄 | HPLC, IC | |
头孢立新(头孢氨苄) | HPLC, IC | |
头孢菌素(先锋霉素) | HPLC, IC | |
头孢噻吩 | IC | |
头孢孟多 | HPLC | |
头孢匹林 | IC | |
头孢唑啉 | HPLC, IC | |
头孢地尼 | 无参考文献 | HPLC |
头孢吡肟 | HPLC, IC | |
头孢克肟 | 无参考文献 | HPLC |
头孢噻肟 | HPLC, IC | |
头孢拉定 | HPLC, IC | |
头孢他啶 | 无参考文献 | HPLC |
头孢曲松 | 无参考文献 | HPLC |
氯霉素 | HPLC | |
辛可芬 | HPLC | |
西诺沙星 | HPLC | |
环丙沙星 | HPLC | |
克拉维酸(棒酸;β-内酰胺酶抑制剂) | IC | |
氯唑西林 | HPLC, IC | |
达氟沙星 | HPLC | |
双氢链霉素 | HPLC, IC | |
阿霉素 | 无参考文献 | HPLC |
红霉素 | HPLC | |
依替米星 | HPLC | |
氟氯西林 | 无参考文献 | HPLC |
磷霉素 | 无参考文献 | HPLC |
庆大霉素 | HPLC | |
卡那霉素 | HPLC, IC | |
卡那霉素 A | IC | |
卡那霉素 B(贝卡霉素) | IC | |
林可霉素 | HPLC, IC | |
利奈唑胺 | HPLC, IC | |
洛美沙星 | HPLC | |
甲硝唑 | 无参考文献 | HPLC |
米诺环素 | 无参考文献 | HPLC |
莫西沙星 | 无参考文献 | HPLC |
萘啶酸 | HPLC | |
新霉素(新毒胺,帕罗明) | HPLC, IC | |
奈替米星 | HPLC | |
呋喃妥因 | HPLC | |
诺氟沙星 | 无参考文献 | HPLC |
氧氟沙星 | HPLC | |
恶喹酸 | HPLC | |
土霉素 | HPLC | |
巴龙霉素 | HPLC, IC | |
青霉素 G | HPLC, IC | |
青霉素 V | HPLC, IC | |
多粘菌素 | 无参考文献 | HPLC |
核糖霉素 | HPLC | |
西索米星 | HPLC, IC | |
大观霉素 | HPLC | |
链霉素 | HPLC, IC | |
链霉素 | HPLC, IC | |
链霉素 | HPLC, IC | |
链霉素 | HPLC, IC | |
舒巴坦 | 无参考文献 | HPLC |
磺胺氯哒嗪 | HPLC | |
磺胺嘧啶 | 无参考文献 | HPLC |
磺胺二甲氧嘧啶 | HPLC | |
磺胺甲嘧啶 | 无参考文献 | HPLC |
磺胺二甲嘧啶 | HPLC | |
磺胺甲二唑 | HPLC | |
磺胺 | HPLC, IC | |
磺胺吡啶 | 无参考文献 | HPLC |
磺胺喹恶啉 | 无参考文献 | HPLC |
磺胺噻唑 | HPLC | |
四环素 | HPLC | |
甲砜霉素 | 无参考文献 | HPLC |
替加环素 | HPLC | |
妥布霉素 | HPLC, IC | |
甲氧苄啶 | HPLC, IC | |
泰乐菌素 | HPLC |
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars, and white papers for pharma & biopharma.