中药是中华传统医学的瑰宝,在我国广泛应用于疾病的预防和治疗。相比传统西药化学成分单一的特点,中药中的化学成分均为次级代谢产物,类型众多,结构复杂,而活性成分往往是未知的。采用何种手段能够快速对中药成分进行有效分离和鉴定,是中药研究中需要解决的重要问题。
采用传统分离手段对中药成分进行提取分离,成本高且耗时长;另外,利用紫外光谱、红外光谱和核磁共振波谱进行结构测定,灵敏度偏低且解析难度较大。近年来,随着质谱技术的不断发展,尤其是利用高分辨质谱能够准确获取待测物质荷比,适用于复杂样品中多种化合物的同时高选择性分析,具有检测灵敏度高、动态范围宽的特点,因此,其在化合物定性研究领域越来越受到广大学者欢迎。需要注意的是,虽然通过高分辨质谱技术,可以直接观测到化合物的保留时间、质荷比、同位素分布和碎片离子信息,但是在进行结构推导时需利用大量文献检索和分析人员的经验才能完成,导致化合物鉴定效率低下。
为了解决质谱结构推导问题,帮助研究人员快速准确鉴定中药成分,赛默飞世尔科技与清华大学药学院药物发现平台合作,以《中国药典》2015年版(一部)收录的中药材为参考,利用Thermo Scientific静电场轨道阱 (Orbitrap) 高分辨质谱平台,采用特定的色谱-质谱采集方法,完成了1200余种中药化合物对照品的一级和碎片质谱图采集,获得了7千多张目前市面上最高质量的二级质谱图。可实现中药及天然产物成分的快速准确表征。
赛默飞中药高分辨数据库简介
数据库收载化合物来源于将近430种常见植物药、动物药、濒危物种和药食同源物种,涵盖所有常见的中药成分类型,如苯丙素、醌、黄酮、萜、甾体、生物碱、酚酸和其他类等。在数据处理软件TraceFinder和Compound Discoverer (CD) 的帮助下,根据化合物的保留时间、不同加和离子的质荷比、同位素丰度、碎片离子等信息可对原始数据进行数据库检索并综合打分,从而快速鉴定化合物的结构。该数据库的优势在于:采用特定数据采集系统,获得相对固定的化合物保留时间,可为鉴定化合物同分异构体提供帮助;Orbitrap高分辨质谱仪具有分辨率高、质量精度高、稳定性好等特点,有力保障了数据库谱图质量;添加了常见的植物基源,可对特定中药的成分进行快速筛选;各化合物均添加了CAS ID、ChemSpider ID和PubChem ID,可以链接至相应网站做结构查找。
样品采集系统
本数据库基于超高效液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱 (UHPLC-Orbitrap HRMS) 平台。可适用于Q Exactive系列、Fusion系列高分辨质谱所采集的数据检索。
数据库界面展示
本数据库分别基于TraceFinder软件和谱图管理软件mzVault进行搭建,得到可用于高通量快速筛查的Database和可用于实际谱图匹配的Spectral Library。
图1 基于TraceFinder软件平台的Database界面
图2 基于mzVault软件平台的Spectral Library界面
数据库应用领域
该高分辨数据库结合Thermo Scientific已有的在线高分辨数据库mzCloud,使得赛默飞在中药成分鉴定、有害残留控制和植物代谢组学等研究领域的解决方案更加完善。
图3 赛默飞中药成分鉴定解决方案
图4 赛默飞植物代谢组学解决方案