The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
如要下载我们的最新白皮书《方向效应:解决食品中金属检测的挑战难题》,请填写下面的表格。
金属检测技术的局限性之一是对于像电线和大头针这样相对比较小的、长条形金属异物就很难检测出来。这些类型的污染物通常表现出“方向效应”,即金属探测器所检测到的信号很大程度上取决于污染物与探测孔的方向关系。方向效应给金属检测系统带来了挑战——这一挑战乍一看并不是那么严重,但事实上它可能会给消费者的安全以及品牌声誉带来严重的影响和危害。
* 阅读《个人信息保护政策》
热门活动推荐
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/zh/cn/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.