保护人员和重要基础设施
通过将人员、区域以及环境辐射监测系统集成到一套解决方案的方式优化效率。Thermo Scientific ViewPoint Enterprise 远程监测系统是一个集成了多种环境和工业过程辐射监测仪器的多功能工具集。可为核电站等重要基础设施的正常运行或中断运行过程以及放射性热点识别、环境污染检测或常规安全监督等应用提供实时监测。
通过可探测并识别现场或远程辐射的高灵敏度区域监测器优化安全性。可将便携式辐射监测设备放置在有潜在危险的位置,以提醒附近工作人员。固定式设备可为核电、环境及应急计划应用提供远程环境剂量率及核素识别。
可为调查组提供有效工具以处理单个辐射源、辐射污染及有恶意企图的辐射源。Thermo Scientific PackEye 辐射检测背包采用 He-3 自由中子探测器技术,可快速检测并定位 γ 和中子放射源。
通过可集中处理和分析来自辐射、环境及通用辐射监测仪器和检测器数据的可定制系统保护现场应急人员、重要基础设施及公众安全。我们的 ViewPoint 远程监测系统可提供核电站正常运行或中断运行期间、工业环境或安检处的整体辐射水平。
借助综合性硬件和软件解决方案套件强化您的 ViewPoint 系统,其中包含 Thermo Scientific CNET 3000 Reachback 通信系统、Thermo Scientific ViewPoint 网络映射客户端以及 Thermo Scientific VP-SaT ViewPoint 独立终端。
通过实时、移动式、灵敏的辐射检测和测量,快速识别来自放射性物质的威胁。Thermo Scientific Matrix 移动式 ARIS 检测系统可以安装到 SUV、船只或其他运载工具上,充分利用了获得专利的自然背景抑制 (NBR) 技术和专有的 ARIS 先进放射性同位素鉴别系统的功能,同时集成了 Thermo Scientific ViewPoint Enterprise 软件。
借助实时辐射威胁检测网络进行放射源快速检测,从而保护您的设施、人员及公众安全。Thermo Scientific Matrix MRDS 系统整合了 Thermo Scientific 天然本底扣除 (NBR) 技术,该技术可使用智能自校准程序快速鉴别天然辐射源和人工辐射源。
通过专用于吊车安装的无线辐射探测和监测系统尽可能降低废金属流中的放射性物质危险。Thermo Scientific RadEye GR 吊车监测系统专用于安装在吊车上以监测吊车下方废料堆中的废金属。
通过壁挂式 Thermo Scientific RadEye 区域监测器将应用范围扩展至便捷且经济有效的 γ 和中子区域监测。超过预设阈值时,系统会发出声光报警,并且 RadEye 可以立即用作便携式辐射监测仪器。
通过运用适用于海事应用的移动式辐射探测系统,在核威胁造成人身和财产安全危险之前即可在入境口岸将其检测出来。
通过适用于核电站的整体式、即用型 Thermo Scientific 区域监测套装,实现简单快速的区域监测。
视频:辐射探测产品概述
辐射几乎无处不在。辐射是否始终对公共健康和安全造成威胁?如何监测辐射? 探测辐射需要使用哪些工具?你是想吓唬我们吗? 如需获取上述问题及其他问题的答案,请参阅我们的关于辐射检测的常见问题页面。
技术应用资源
支持
我们针对您的所有辐射、测量及安全产品,提供全球综合性服务、支持与零件供应的整合资源。
请求服务 ›