Search Thermo Fisher Scientific
医疗辐射诊疗分为放射线诊疗(包含比如 X 射线、γ 射线)以及核医学诊疗(包含比如放射性同位素试剂)两种。这些医疗辐射具有一定的危害性,由于并非频繁接受照射,因此对人体的危害相对较小。虽然这些医疗设备在正常情况下产生的医疗辐射剂量不会对人体造成太大的危害,但随着医疗设备的老旧、医护人员与受检者辐射防护意识的不足以及医疗设备的管理不善,对于长期在这种环境中工作的医务人员来说,医疗辐射的危害就不容小觑了。
为了保障医患拥有健康、安全的工作和就诊环境,我们拥有很多应用于医疗行业的便携式测量仪、个人剂量测量系统、环境监测系统、手脚/衣物/地板污染监测系统、通道式辐射监测系统、医疗废弃物辐射监测系统等医疗辐射行业的检测类产品和防护解决方案。
医疗机构应为从事放射诊疗工作的人员配备精准的个人剂量计进行测量或对其体内及排泄物中放射性核素种类和活度所作的测量,以及对测量结果进行的分析和解释。对主要受照射的器官或组织所接受的平均当量剂量或有效剂量做出计算,对比是否符合国家标准。全新上市的 Thermo Scientific™ EPD TruDose™ 电子个人剂量计就是这样一款适用于个人剂量且小巧轻便、方便携带的个人剂量计。
FHT 6020 区域监测系统,可连接高压电离室和 FH 40 G 系列等多种探测器,其优异的性能适合和满足任何辐射防护测量方案的需要。广泛应用于工业生产部门(如石油化工、辐照企业及其他放射源使用单位)、核研究实验室、安全保卫和反恐等多种领域(如监测潜在的放射性危险或特殊的核材料)。可根据需要设计不同监测方案,系统具有高度的可靠性和稳定性,适合连续监测,可长年工作。
RadEye系列便携式辐射测量仪,体型小巧,便于携带,用于 α、β、γ、中子测量。RadEye PRD4 是高灵敏个人辐射探测器,采用了 Thermo 的专利天然本底扣除技术 (NBR),性能优异。
手脚/衣物/地板污染监测系统满足快速监测大量人员、衣物、地板、小物件工具的需求。HFM11 手脚污染监测仪,采用高性能的手脚污染探测器,带有大面积触摸液晶屏,可选配探测器执行身体污染测量。HFM11 采用光束定位被测人员,功耗低,维护成本低,有数据存储功能。
LFM-3 废弃物辐射监测系统,适用于同位素技术应用、医院、废弃物处理等相关行业,采用 2 个 NaI 探测器,具有低、中、高能测量通道,可以针对不同能量的放射性核素,进行不同的报警显示。
医疗辐射属于电离辐射。在接触电离辐射的工作中,如防护措施不当,违反操作规程,人体受照射的剂量超过一定限度,则能发生有害作用。
在电离辐射作用下,细胞的原子或分子受到直接或间接的影响,导致细胞的功能失常,可引起放射病,它是机体的全身性反应,几乎所有器官、系统均发生病理改变,但其中以神经系统、造血器官和消化系统的改变最为明显。常见的放射性损伤,如皮肤损伤、造血障碍,白细胞减少、生育力受损等。另外,过量的辐射还可以致癌和引起胎儿的死亡和畸形。
为了保障医患及公众的人身安全免受医疗辐射的危害,我国每年都会制定并发布相关的法规和标准来严格限制放射性医疗的使用剂量和操作步骤,以保证放射性核素的辐射风险被降低到可接受水平,从而较大限度地保证公众安全。