保护触手可及
借助我们小巧的便携式辐射探测和识别仪器,无论在何处您都可以受到保护。我们提供寻呼机大小的 Thermo Scientific RadEye 系列产品,这些产品采用了天然本底扣除 (NBR) 专利技术,可探测、定位并识别如核武器、脏弹以及单个或故意遮掩的辐射源等放射性核素。我们同时提供多款适用于教学、研发、医院和核医学实验室、工业卫生应用、工业 X 射线制备和地质调查等应用的 α 和 β 探头。
哪款手持式辐射探测仪最适合您?
视频:辐射探测产品概述
快速辨别天然放射性物质 (NORM) 与人造放射源,如核武器,简易核装置 (IND) 或放射性散布装置 (RDD)。从国土安全和应急响应人员到参与净化和停运项目的机构以及医院和制药行业员工,赛默飞世尔科技提供一系列便携式辐射探测设备和仪器,用于对各种辐射类型进行连续监测并发出即时警报。
快速可靠地筛查潜在的辐射污染。通过 Thermo Scientific 污染监测器,您可以保护您的员工,并确保医院、核设施、军事和民防组织以及其他进行辐射源相关工作或需要解决单个、未知以及隐藏放射性威胁问题行业的工作环境安全。
防止污染在工作场所内部和外部扩散。赛默飞世尔科技可提供各种便携式辐射探测设备,如 α、β 和 γ 探头,对人员以及大型和小型物体(包括桌面、地板、设备以及任何其他可能暴露于放射性物质下的表面)进行污染测量。
辐射几乎无处不在。辐射是否始终对公共健康和安全造成威胁?如何监测辐射? 探测辐射需要使用哪些工具?你是想吓唬我们吗? 如需获取上述问题及其他问题的答案,请参阅我们的关于辐射检测的常见问题页面。
支持
我们针对您的所有辐射、测量及安全产品,提供全球综合性服务、支持与零件供应的整合资源。
请求服务 ›