使用此比较表查看适合您的型号
避免代价高昂的工厂净化和停机。Thermo Scientific ASM™ IV 自动废料监测系统是可配置的辐射监测器,可防止放射性污染进入废金属和金属加工工作流程。所有 ASM-IV 辐射探测器均可用于要求最低警报阈值的入口监测应用。
型号 | 辐射探测模块 | 探测器数量 | 垂直覆盖范围 | 探测器驻留 | 系统检测器体积 | 应用实例 |
ASM IV 3KE | 2 | 2 | 48” (1219mm) | 15” (381mm) | 47升 (2880 in2) | • 废料处理——材料进/出 |
ASM IV 6KV | 4 | 4 | 96” (2438mm) | 15” (381mm) | 94升 (5760 in2) | • 废料处理——材料进/出 |
ASM IV 6KE | 2 | 4 | 51” (1295mm) | 33” (838mm) | 103升 (6336 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 12KV | 4 | 8 | 102” (2591mm) | 33” (838mm) | 208升 (12672 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 18KV | 6 | 12 | 153” (3886mm) | 33” (838mm) | 311升 (19008 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 6KD | 2 | 4 | 33” (838mm) | 48” (1219mm) | 94升 (5760 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 12KD | 4 | 8 | 69” (1753mm) | 48” (1219mm) | 189升 (11520 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 18KD | 6 | 12 | 105” (2667mm) | 48” (1219mm) | 283升 (17280 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
ASM IV 24KD | 5 | 16 | 141” (3581mm) | 48” (1219mm) | 378升 (23040 in2) | • 废料处理——材料排出 • 铣削/铸造——材料进/出 |
所有 ASM-IV 型号均具有记录最近事件的历史记录横幅:
- 显示最近10次扫描显示的缩写结果,以便快速查看。点击相应的结果图标以显示详细的扫描信息。
- 颜色编码的横幅指示器,可提供快速扫描结果
- 记录并标识时间、日期、事件 ID 号和客户名称