将材料组合起来成就更好的材料
确实,并非以一种单纯形式存在的事物都可以被视为复合体,所以对该领域的分析也很难进行单独定义。
从本质上来讲,复合材料就是将两种或多种其他材料整合到一起(比如,聚合物与陶瓷的混合物),以创造出一种性能超过任意一种单独成分的新型材料。
复合材料通常使用双螺杆挤出机制成。要确保新开发工艺的可放大性,不同规模的机器应当在几何形状上类似。
将流变学分析与其他非机械分析方法(例如,显微镜、FTIR 和拉曼光谱法或介电分析 [DEA])结合起来的新型联用技术使分析员不仅能监测到材料粘弹特性的变化,还能让他们在显微或分子水平上了解到是什么导致了这些变化。得到的结果有助于更好地了解诸如新材料开发中交联和固化反应之类的复杂工艺。
PVC – 找到符合您产品需求的混合物
聚氯乙烯或 PVC 是一种广泛使用的聚合物,用于生产硬质结构(例如,管材、 框架等)或着通过添加塑化剂使其变得具有柔韧性(例如,电缆绝缘材料、充气类材料等)。
PVC 混料是 PVC 颗粒、填充剂、润滑剂、稳定剂和塑化剂组成的复杂混合物。其设计目的旨在为种类繁多的最终产品提供独特的性质。但是,由于技术的进步、成本的压力或监管机构的要求,制造商常常被迫修改 PVC 混料的复杂配方。
大约有 100 种不同的塑化剂被用于软化 PVC。所添加塑化剂的类型和数量会对得到的替代性混料的熔融特性和加工特性造成较大影响。 该等产品的工艺开发得益于使用转矩流变仪以确定替代物或对 PVC 混料成分进行改进。