红外和拉曼光谱法有助于制造商检查化学成分以解决部件不合格的问题。此类分析有助于找出根本原因并确定纠正措施,以确保未来的部件能够成功生产。
阅读本应用文档,了解如何实现。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
改造聚合物的分子结构可以生产出在日常生活中表现更出色的新型塑料。了解并拥有鉴别、定量和设计聚合物成分配方的合适工具对于确定哪种填料和添加剂会扩展聚合物的可能性至关重要。
我们的分析解决方案可帮助客户推动聚合物分析的创新并提高生产效率;涵盖许多行业中聚合物材料的设计、表征和实验室至生产规模的放大。50多年来,Nicolet 品牌一直是领先的红外光谱技术的代名词,能够对材料进行准确的化学表征。这种专业知识已经扩展到其他分析技术,如拉曼光谱、XPS 和 NMR,可为实验室提供完整的聚合物材料分析解决方案。
整块金刚石 ATR 晶体和高效、全反射光学元件,结合多种可互换晶体板,具有耐用性和灵活性,可满足您的材料鉴定和验证需求。转至 iD7 产品页面 ›
了解 Summit 光谱仪和 OMNIC Paradigm 软件为何非常适合繁忙的 QAQC 实验室管理多个样品、用户和大量工作。无论是台式机还是平板电脑用户都能获得同样出色的体验,有助于提高生产效率。
当您使用 OMNIC Paradigm 软件和 Summit 光谱仪制定工作流程时,它们就像在智能手机上移动应用程序一样简单。使用触摸屏选择正确的图标或步骤并将其拖动到正确的顺序。
Nicolet Summit PRO FTIR 光谱仪具有与 iS5 FTIR 光谱仪相同的可靠性能,并改进了软件功能,可将分析时间缩短一半。LED 灯带提供有关样品和仪器状态的即时反馈,使 Summit 成为繁忙 QA/QC 实验室的理想工具。
监测产品的一致性、排除故障或剖析复杂材料,并保持合规性。Nicolet iS20 FTIR 光谱仪采用 Thermo Scientific LightDrive 光学引擎构建,具有一流的光谱分辨率和精度。10年质保为您带来十年的可靠性能
用无比简单的方法解决您的分析难题。只需按一下按钮,即可从一个实验移到另一个实验,集成金刚石 ATR、拉曼和 NIR。Nicolet iS50 FTIR 系统适用于聚合物方法开发、故障排除、聚合物剖析和研究。
使用红外显微镜扩展 Nicolet iS50 FTIR 光谱仪的功能。专家和新手用户都可以通过增强的数据功能、改进的 AI、自动查找和缩放功能、更高的光学分辨率等更快地分析样品。
使用光学显微镜和集成 FTIR 的强大组合,对样品进行成像和化学分析。Nicolet iN10 显微镜是小颗粒鉴定或高空间分辨率聚合物表征需求的理想选择。
使用 Antaris II FT-NIR 分析仪,以适用于工厂生产的设计轻松实现基于实验室的 FT-NIR 性能。Antaris II FT-NIR 分析仪凭借业内领先的方法转移性能,保证了近线、在线、线内的数据采集稳健且可靠。
使用坚固耐用的 Antaris MX FT-NIR 过程分析仪可优化您的 QC 测试,同时可使用光纤同步多重检测技术和综合通信远程监控该过程以获得实时反馈。
分析服务实验室通常配备有科学家和技术人员,他们必须能轻松驾驭设备并在没有技术专业知识的情况下获得结果。优化算法和自动化系统设置使 DXR 拉曼显微镜易于使用,使非专业人员能够产生出色的结果。
使用这种创新型自动调整基座紫外-可见分光光度计和聚合物软件分析液体聚合物的质量。NanoDrop QC 系统省去了稀释高浓度样品等耗时的步骤,并简化了化学计量方法开发和结果数据分析。
更快速、高效地获得精确结果。紧凑型 Thermo Scientific K-Alpha 系统能通过高样品处理量和先进性能同时满足科研与常规分析的 XPS 要求。Thermo Scientific Avantage 数据系统能够提供直观操作,使 K-Alpha XPS 成为多用户机构的理想选择。
接收最新信息:选择接收有关感兴趣主题的通信 ›
与他人讨论聚合物分析解决方案:联系我们 ›