上游工艺、下游应用和替代定量方法
核酸和蛋白质的定量通常可集成到一个工作流程中,其中包括提取和分离所需分析物,定量,并将定量的分析物作为下游应用的输入而使用。本节中,我们提供了精选上游提取和隔离工具、替代定量方法和常见下游应用的链接。
Qubit 相关产品和方法
上游工艺
替代定量方法
下游应用
* Ion Torrent Genexus 系统是第一款全套下一代测序 (NGS) 解决方案,支持在最短 1 天内完成从生物样本到最终报告的工作流程并交付结果。由于 Genexus 系统集成了 Qubit 核酸定量技术,所以无需单独购买 Qubit 荧光仪。
核酸定量方法和仪器
紫外吸光法和 NanoDrop 分光光度计
虽然荧光测定法对核酸的定量更为敏感和选择性,但紫外吸收法可以在无需额外试剂的情况下为许多应用提供准确的结果。 紫外可见光 (UV-Vis) 分光光度法在检测样本中的杂质方面也很出色,而许多实验室将这两种技术用于不同的用途。
请转到我们的RNA/DNA 定量页面比较两种定量方法以及 NanoDrop 分布光度计与 Multiskan SkyHigh 和 Varioskan LUX 分光光度酶标仪等紫外可见光选项。
荧光酶标仪
高通量定量应考虑使用具有荧光功能的微孔板酶标仪。我们的 Fluoroskan 和 Varioskan 荧光酶标仪兼容 Quant-iT 检测,可定量 Qubit 荧光仪和 Qubit 检测的相同分析物。顾名思义,Varioskan LUX 多功能酶标仪 (图示)可进行荧光和分光光度检测。
请转到我们的 RNA/DNA 定量页面比较和查看这些高通量仪器。
Quant-iT 检测
对于高通量荧光定量来说,我们建议在 Fluoroskan 或 Varioskan LUX 荧光酶标仪上使用 Quant-iT 检测。这些检测可与 Qubit 荧光仪以及 Qubit 检测相同的方式定量相同的分析物,但设计通量较高。
不同通量的推荐检测
样本数
推荐
1–20
Qubit 检测与 Qubit 荧光仪配合使用
20–2,000
Quant-iT 检测试剂盒和试剂与酶标仪配合使用
>2,000
Quant-iT 大包装试剂与试剂盒
Quant-iT 检测和试剂可用于定量 dsDNA、RNA、microRNA 和蛋白质。它们与 Qubit 检测相似,涵盖了类似的范围(如 dsDNA HS 和 BR)和形式(如 1X dsDNA)。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。