“鹰速巡迹,精准入微” ——查找速度快,识别速度更快
在注重细节的分析实验室中 - 需在数分钟内获得微米级样品相关信息 - 使用Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 显微镜以获取答案。
这种研究级显微镜可帮助您以令人难以置信的清晰度和精确度快速定位和鉴别样品中的痕量材料、包裹物、杂质、微塑料和材料分布。其简洁的友好用户界面可为从专家到新手的所有用户提供更高的灵活性和可用性。无论行业或应用如何,Nicolet RaptIR FTIR 显微镜都能快速提供答案。
在 Nicolet RaptIR FTIR 显微镜中进行一场虚拟 3D 之旅。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜的适应性设计适合所有行业和技能水平的科学家。它采用极新的技术设计,确保您在工作流程的每一步都能获得清晰的图像并能够进行快速、准确的分析。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜可自动确保您可随时随地使用该仪器。
它具有开放通道和耐用型载物台,可装载厚度达 40 毫米、重量达 5 千克的样品。
优化光学设计可显示清晰的图像,用户友好UI 和舒适的操纵杆可提供几乎不费力的用户体验。
4x 和 15x 物镜使您能够清晰地查看整个样品并可聚焦于极微小的细节。
使用显微镜的红外功能能够很快的采集大区域的样品信息,并能够在优于 5 微米的分辨率下检查您的样品。
Paradigm 软件 64 位操作系统和 UI 简化了整个分析过程。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜便于将数据转换成各种的格式,以发送给相关需要的人员。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜可自动确保您可随时随地使用该仪器。
它具有开放通道和耐用型载物台,可装载厚度达 40 毫米、重量达 5 千克的样品。
优化光学设计可显示清晰的图像,用户友好UI 和舒适的操纵杆可提供几乎不费力的用户体验。
4x 和 15x 物镜使您能够清晰地查看整个样品并可聚焦于极微小的细节。
使用显微镜的红外功能能够很快的采集大区域的样品信息,并能够在优于 5 微米的分辨率下检查您的样品。
Paradigm 软件 64 位操作系统和 UI 简化了整个分析过程。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜便于将数据转换成各种的格式,以发送给相关需要的人员。
其多功能性使您能够在各种应用中进行分析,例如:
- 基础应用 - 设法确定生产材料中的污染,以找出污染物的来源。
- 药物 - 采集整个片剂的高质量 IR 数据,以验证按时释放剂量的分布/分层。
- 环境 - 使用大视野检查整个样品,然后通过自动可见和 IR 分析功能确定微塑料颗粒的成分分布等信息。
- 艺术品修复 - 验证绘画或古代文本中的材料来源,以深入了解出处并规划保存活动。
- 法医学 - 设法确定布料、纤维或纸张中的涂料、油墨、染料、生物材料,以提供造假证据、检查可疑文件或将来自不同来源的痕量证据联系起来。
使用 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件,您可快速浏览和分析复杂样品。它采用数据库格式收集数据,可利用 Windows 10 操作系统的全部功能,并可收集成像谱图信息,使您能够收集多个目标区域。
以惊人的清晰度观察样品
嵌入环氧树脂的 10 微米微珠
精确分辨和分析纤维
塑料表面上令人难以置信的油墨细节
药物分析的优势
检查整个片剂
深入了解 API 分布
分析实验室性能
复杂图像的颜色
法医学样品的细节 - 汽车部件污染
法医学样品的细节 - 油漆碎片分析
微塑料分析功能
分析微塑料的环境影响
该软件具有简洁的友好用户界面,专家和新手用户均可获得他们正在寻找的数据:
- 工作流自动设置通过自动执行 SOP 等流程来帮助节省时间并减少错误。
- 能够在一次收集过程中选择一份样品的多个目标区域,从而加快整个工作流程。
- 能够自动对焦和自动照明,您可快速、轻松地收集数据。
- 具有完全可定制的微塑料分析工作流程,经验水平不同的用户均可点击、获取图像并进而选择要在定制报告中显示的内容。
See for yourself how easy it is to use the Nicolet RaptIR FTIR Microscope to find a sample, collect a mosaic, or collect a background and map in these short videos.
Find your sample fast using software for the Nicolet RaptIR FTIR Microscope
Collect the background and an image map of your sample using software for Nicolet RaptIR FTIR Microscope
Collect a high-resolution mosaic using software for the Nicolet RaptIR FTIR Microscope
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜始终与 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪配合使用。
其与 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪配合使用可提供更广泛的功能,包括 FT-Raman、TGA-IR、NIR、远红外和金刚石 ATR,以应对复杂的分析挑战。无论您研究的是粉末、液体、气体还是微米大小的微粒,这种组合都能帮助您更快地找到答案。