查找。解决问题。保证。
选择特别适合您的工作量、用户技能水平和化学鉴别需求的 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪。无论您运营的是质量控制实验室、高端研究实验室还是故障排除分析服务支持实验室,您都可以相信红外光谱领域的领先器械能够为您提供可靠的数据。通过我们的快速响应支持团队,我们可以帮助您的实验室在世界任何地区运营。
所有 Thermo Scientific FTIR 光谱仪现在均已支持云技术,因此您可以随时随地查看和共享数据。
通过使用傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱,您可以
- 鉴别未知材料(例如,司法鉴定、艺术品修复、赝品检测)
- 开展污染物分析(例如,分析服务、宝石鉴定)
- 逆向工程新产品(例如,材料科学研究)
- 验证化学结构和混合物成分(例如,质量保证)
以下Nicolet系列FTIR的典型参数。
Nicolet Summit | Nicolet iS20 | Nicolet iS50 | Nicolet iS50R | Nicolet iG50 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特点: | |||||
光谱范围 | 中红外 | 中红外 | 远红外、中红外、近红外、可见光 | 远红外、中红外、近红外、可见光 | 专用远红外、中红外或近红外 |
自动范围更改 | 否 | 否 | 是(ABX 选项) | 是(ABX 选项) | 否 |
扫描模式 | 线性 | 线性 | 线性、双通道选项 | 线性、双通道、步进扫描、TRS | 研究级 |
外部端口数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
可用附件(详情如下)◊ |
|
|
|
| 在线、串联、近线采样 |
使用环境 | 便携使用和实验室 | 实验室 | 实验室 | 实验室 | 生产 |
符合 ASTM、EP/JP/USP、21CFR-P11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
微量取样(空间分辨率) | 100 微米 | 10 微米 | 10 微米 | 10 微米和单层涂层 | 无 |
便携式 | ✓ | ||||
特别适用于以下领域: | |||||
工艺分析 | ✓ | ||||
材料研究 | ✓ | ✓✓ | |||
分析支持 & 司法鉴定 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||
质量控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
教学 | ✓ | ✓ | |||
附件: | |||||
金刚石 ATR | Everest 金刚石 ATR | Smart iTX 金刚石 ATR | 内置金刚石 ATR | 内置金刚石 ATR | 可定制 |
微量取样 | SurveyIR 显微光谱 | Nicolet iN5 显微镜 | Nicolet RaptIR FTIR 显微镜 | Nicolet RaptIR FTIR 显微镜 | 可定制 |
气体采样 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 |
近红外模块 | Nicolet iS5N FT-NIR 光谱仪 | 智能积分球 | NIR 积分球 & 探头模块 | NIR 积分球 & 探头模块 | 否 |
TGA-IR 模块 | 否 | TGA-IR 模块 | TGA-IR 模块 | TGA-IR 模块 | 否 |
自动分束器交换器 (ABX) | 否 | 否 | 内置 ABX | 内置 ABX | 否 |
拉曼模块 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
GC-IR 模块 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
高级实验 | PM-IRRAS、VCD、步进扫描、TRS* |
* PM-IRRAS = 偏振调制-红外反射-吸附光谱
VCD = 振动圆二色谱
TRS = 时间分辨光谱
ⱡ 1 分钟内信噪比,4 cm-1 分辨率,Blackman-Harris 切趾法
FTIR 能为其提供确切答案的行业包括:
聚合物 & 塑料 ● 制药 ● 汽车 ● 储能 ● 食品 & 饮料 ● 化妆品 ● 水泥 & 建筑 ● 司法鉴定 ● 纳米材料 ● 纸张 & 涂料 ● 艺术品修复