The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Nicolet Summit FTIR 光谱仪
以信赖的 FTIR–Nicolet 系列中设计紧凑、功能强大的 FTIR 光谱仪,即使在繁忙的多用户 QC 实验室或教学实验室中,也能轻松获得快速、可靠的结果。当今繁忙的 QA/QC 和教学实验室需要快速、可靠的结果。当您无法放慢速度或不允许犯错误时,紧凑的 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 光谱仪能助您比以往更快地识别、验证或定量分析材料。
Nicolet Summit 具有四种型号:LITE、X、PRO、OA,一系列选项的解决方案可满足您的需求。
| ||||
LightDrive 光学引擎(激光器、光源、干涉仪) |
|
|
| |
LightDrive 激光器、光源和干涉仪的保修期 | 5年 | 10年 | 10年 | 10年 |
OMNIC Paradigm 软件 |
|
|
|
|
药典工作流程 |
|
|
|
|
检测器 | LiTaO3 | DTGS | TEC-DTGS | DTGS |
包括库/参考光谱 | 850 | 5,000 | 10,000 |
|
用户界面 | USB 外接 PC | USB 外接 PC | 集成的 Windows 10 计算机 | 集成的 Windows 10 计算机 |
支持 Wi-Fi |
|
|
|
|
提供触摸屏 |
|
|
| |
内置电动光阑 | ![]() |
Thermo Scientific Nicolet Summit X FTIR 光谱仪可助力您的生产率迈上新台阶,让您事半功倍。不论是单用户实验室还是多用户实验室,它均是理想选择。简单、具高功能性的软件使新手或有经验的用户都能轻松使用仪器。为了实现出色的可靠性和准确性,Nicolet Summit X FTIR 光谱仪采用了我们独特的 LightDrive 光学引擎设计。 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件的界面易于使用,可编程的应用程序简化了数据的采集、处理和解读,使实验室的日常工作变得更佳简单。
缩短工作流程的设置时间。直观的可视化工作流程创建器具有拖放功能,可引导您完成工作流程创建。
遵循 cGxP 合规审计要求。我们的数据库基础架构、数据安全软件和审计管理器应用程序提供高水平的数据完整性,帮助您符合各药典(欧洲药典 (Ph.Eur)、美国药典 (USP)、日本药典 (JP)和中国药典 (CP))的仪器资格认证要求。符合 21 CFR Part 11 的要求并可提供数据安全软件包。
随时随地进行数据分析。在个人计算机上完全实现 Wi-Fi 连接,借此您可以将数据发送到云端 Thermo Fisher Connect 帐户,并可在非实验室的地点分析数据。可与世界各地的同事共享数据和协作,从而加快研究进程。让学生在教学实验室或宿舍就可以访问数据。
OMNIC Paradigm 桌面版软件。从仪表板屏幕快速查找所需内容、创建库或执行多组分搜索。
Nicolet Summit LITE FTIR 光谱仪——用于定期检测的基本 FTIR,可获得良好结果
Thermo Scientific Nicolet Summit LITE FTIR 光谱仪性能优异,价格实惠。Nicolet Summit LITE 兼具硬件和软件创新,可帮助用户更快更智能地工作。Nicolet Summit LITE 采用与更先进的光谱仪相同的 Thermo Scientific LightDrive 光学引擎技术,改善了仪器性能,提高了实验室生产率,降低了拥有成本,并对干涉仪、激光器和光源提供 5 年质保。
Nicolet Summit PRO FTIR 光谱仪——采用一体化设计,节省占地空间,提供出色性能
无论是 QA/QC 实验室还是拥挤的大学生教学实验室,Thermo Scientific Nicolet Summit PRO FTIR 光谱仪都能满足繁忙的多用户实验室需求。除了同样值得信赖的高性能光学器件和 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件的用户友好界面,Nicolet Summit PRO FTIR 光谱仪还具有:
Nicolet Summit OA FTIR 光谱仪——分析油类和粘性液体的专用实验室仪器
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FTIR 光谱仪可大幅度地减少测量和鉴定材料所需的步骤,从而提供可靠的数据——所有操作均可在紧凑耐用的仪器上完成利用 OMNIC Paradigm 软件可以轻松开发专门针对机构需求的定制工作流程。将针对特定应用的工作流程捆绑至软件包中,易于实施。为了实现出色的可靠性和准确性,Nicolet Summit OA FTIR 光谱仪采用了我们独特的 LightDrive 光学引擎设计。
您可以快速地从一个样品运行到下一个样品,不会浪费时间,同时可让您的同事成功重复操作——这是 Nicolet Summit FTIR 光谱仪与 OMNIC Paradigm 软件相结合实现的强大功能。
推动项目完成的直观软件
Nicolet Summit FTIR 光谱仪由我们革命性的 OMNIC Paradigm 软件提供支持,可帮助您满足实验室的所有日常需求。OMNIC Paradigm 软件中的用户友好型面板可助您查看仪器状态和近期工作,进行光谱处理、多组分搜索和创建新谱库等工作。该软件的设计考虑了实验室管理员和科学教育工作者的需求,可通过直观的拖放式工作流创建器来实现工作流自动化。
达到出色程度的数据完整性,超越您审计员的期望。我们的数据库基础设施、精简的数据安全软件和审计追踪管理软件可完善地保护数据并确保数据合规。使用 OMNIC Paradigm Security Suite 软件管理多个用户权限,对重要文件进行数字签名,并跟踪详细的用户活动。
通过我们的数据库基础架构、数据安全软件和审计管理器应用程序获得高水平的数据完整性,帮助您符合各药典(欧洲药典 (Ph.Eur)、美国药典 (USP)、日本药典 (JP)和中国药典 (CP))的仪器资格认证要求。符合 21 CFR Part 11 的要求并可提供数据安全软件包。
验证固体制剂药品的原料和规格,识别污染物,以帮助保护公司的声誉。Nicolet Summit FTIR 光谱仪为便携式,因此您可将其带到生产线进行在线工艺分析,或在原料入口安装该仪器。
了解在设计具有先进功能的新材料时需要控制的化学性质。捕捉添加剂配方的变化、多层聚合物复合材料的降解、包装材料的弱化以及加工固化时间对聚合物规格的影响。
以此直观的光谱仪和课程计划使学生参与教学,助您演示红外光谱的不同官能团。可让学生在拥挤的教学实验室中快速测量样品,然后使用 OMNIC Anywhere 在校内或校外分析数据。通过教室用实验室光谱仪简介了解更多信息。
优化锂电池替代品(例如 Li–S、Li–O2、Na 离子)和电解液配方后,检查产品质量并收集化学信息,以确保符合规格。FTIR 光谱法的非破坏性特性使其成为快速收集影响电池寿命和安全性的变化信息的理想技术。
从皮革内饰到仪表板部件再到燃料添加剂,使用 Nicolet Summit FTIR 光谱仪帮助您提高汽车设计的盈利能力、性能和吸引力。揭示用于制造当今节能汽车和卡车的材料的化学特性和成分,让世界更清洁、更安全。
通过与设备一起购买,节省时间、提高熟练程度并加快获得结果的速度。当时间紧迫时,忙碌的 QA/QC 和学术教学实验室需要准确性和速度——无一例外。这就是将 Nicolet Summit FTIR 光谱仪与 Unity Lab Services 的安装/教育服务绑定可增强能力并激发结果的原因。
标准 | 高级 | 校验 |
安装/定向 | 安装/教育 | 选配 |
|
| 在受监管的环境中,我们的验证选项可用于标准和高级服务,包括必要的专业资格认证服务以及所有证书和文件。 |
在您购买设备时预定您的安装/教育服务--这就像在购买订单上添加一行一样的简单。您也可以在装置发货前单独添加。
随时访问 Nicolet Summit FTIR 光谱仪资源,使您的实验室保持在出色状态。无论您是光谱学新手还是经验丰富的专业人士,只需点击一下鼠标,就能获得 Nicolet Summit FTIR 光谱仪的有用技术信息。
Nicolet Summit 支持中心提供:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.