Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris 的近红外 (NIR) 分析仪系列为制药、食品和饮料以及化工和聚合物行业提供全集成解决方案。所有 Antaris 分析仪均采用通用平台元件针对具体任务从头开发,以将这些任务匹配并融入您的工作流程。所有型号都采用相同的软件、认证协议和工具、设计和制造标准以及支持团队,从而提高部署效率并获得出色的投资回报。
我们的 NIR 分析仪具有出色的波长准确性和精度、高光谱分辨率以及确保生产环境稳定性的动态调整,旨在提供可靠、可重复的结果。FT-NIR 与色散 NIR 技术相比具有以下几个明显的优点:
赛默飞世尔科技的 NIR 分析仪系列提供系统间的可重复性,性能经过严格的容差测试,具有无可比拟的方法转移性,并为仪器匹配提供了卓越的工程设计。每个 Thermo Scientific Antaris 仪器均是一台高性能 FT-NIR 光谱仪。Thermo Scientific NIR 分析仪具有永久对准、固定到位的光学元件和尖端硬件组件、出色的设计和制造精度,能够获得可重复的结果。
Thermo Scientific 分析仪提供庞大校准数据库的一步式转移,可转移任何现有的 NIR 仪器方法。在选择采样技术后,可通过简单操作将方法转移到位于任何位置的分析仪上。其他 Antaris 系统仅配置您开发的方法所需的特定采样技术,从而精简部署到近线 QC 操作的工作。由于每个模块都使用相同的光束路径,所以每个 Antaris 系统都有完全相同的对准和性能结果,这使得方法和校准转移切实可行。
Thermo Scientific NIR 分析仪产品以我们的全球应用和工艺支持团队为后盾。我们的客户支持部门为全球大多数国家和地区提供专门支持,是业内较出色的团队。我们提供针对近红外和工艺分析量身定制的全套产品和客户服务。向我们寻求配置支持建议或询问我们如何根据您的要求专门定制服务。