NIR 光谱资源
您可通过资源了解有关 FT-NIR 的不同应用以及如何能够将这项技术应用于您的分析、质量保证以及质量控制活动的信息。浏览本页面的底部,了解如何能够让 Thermo Scientific NIR 光谱仪为您的特定应用发挥作用。
NIR 光谱资源精选
材料分析解决方案手册
无论您是要开发新材料、解决分析问题还是确保产品质量,您的材料分析仪器都需能提供您需要的明确答案—而且速度要快!在本手册中,您将发现每一种应用的解决方案。
手册--安全加速药物开发以获得更优良结果
全系列光谱和材料表征工具 
近红外光谱的其他资源
了解有关近红外光谱以及该技术为分析提供的不同应用的更多信息。 您将发现从食品和饮料到制药领域的多种不同应用资料,以及白皮书、电子书和网络讲座。  
网络讲座:为制药提高生产效率并节省成本
网络讲座说明:降低成本和提高效率始终是我们的目标,但在大疫情时代,这些需求对制药公司而言日益重要。近红外 (NIR) 光谱是一种无损分析工具,为从药物开发到 QA/QC 实验室以及近线、在线或连续生产工艺提供了解决方案。它在药品生产价值链中的潜力仍在扩展。 
网络讲座:确保药物配方从开发到 QC 的完整性
网络讲座说明:将某种小分子确定为可行候选药物后,需要进行大量测试,以确保在整个药物开发过程中保持化学和结构完整性,以维持其功能。为了在质量和可制造性之间保持平衡,需要进行耗时且劳动密集型测试和分析来证明化学完整性完好。红外和拉曼光谱测定就是用于研究化学完整性变化的技术。
NIR 常见问题解答
与色散 NIR 相比,FT-NIR 的优势有哪些?
傅里叶变换近红外系统的优势在于分辨率更高、波长准确性更高、信号能量更强,且更稳定,方法可重复性更强。进行设备间方法转换时 FT 系统无需软件标准化。此外,FT 系统还不受杂散光的影响,杂散光会导致色散系统面临采样挑战。
什么是 PLS?
偏最小二乘 (PLS) 是一种进行定量分析的统计学方法。PLS 模型将组分浓度变化与光谱变化相关联,创建组分预测模型。
什么是 NIR 反射分析?
杯、袋、小瓶中的样品,或直接置于积分球上的样品接受近红外光处理,然后光发生传输、直接反射、吸收和漫反射。收集漫反射光,并传送至检测器。通过收集固体样品漫反射的光量,可预测组分的浓度或鉴别样品。
什么是 NIR 透射分析?
试管、比色皿或小瓶中的样品被保留在模块中,并由近红外光能处理。来源光可以被传输、直接反射、散射、吸收和被样品漫反射。穿通过样品传输的光被检测器收集。通过收集透过样品传输的光量,您能预测组分的浓度或鉴别样品。
进行校准和验证校准需要多少份样品?
取决于应用所面临的挑战怎样、校准液中将有多少个成分和是否在进行校准时使用了最理想的标准品。
液体投射分析需要的标准品数量通常少于反射分析,均匀的固体尤为如此。相对于单一成分模型,成分更多的校准模型需要更多标准品。近红外校准模型使用的标准品必须考虑到进行 QC 检测时校准将面临的所有化学、物理和取样偏差。实验室中一些应用的理想标准品组合可以通过合成生成,但是将样品用于生产加工以外的非规范运转过程时,一般需要考虑所需的所有偏差,且需要显著增加用来建模的标准品。校准模型中至少需要10倍数量的成分进行启动校准,以验证校准的可行性。
来自不同制造商的现有校准是否可以被转移到 Antaris NIR?
是的,可使用 Thermo Scientific 的标准品转换器应用程序,将其他近红外制造商的光谱转换为与 Thermo Scientific Antaris NIR 分析仪直接兼容的形式。该应用程序将光谱从波长转换为波数,并转化为标准吸光度形式。 然后,它会将转换后的光谱及所有相关湿化学数据自动传输至 Thermo Scientific TQ Analyst校准开发软件。然后该方法的开发者将在 TQ Analyst 中设置光谱处理和区域,并将该方法校准为 Antaris 格式。
应如何使用 Antaris 光谱仪进行线内过程分析?
如果处理环境中有水冲洗、CIP(在线清洗)、粉尘、高温、腐蚀或爆炸化学品,则需要将分析仪放在安全的区域,或封闭在一个经过环境稳定化处理的外壳中。光纤从近红外分析仪延伸至探头,或生产加工管道、储罐、料斗、输送机、反应器等组件中的流动单元。光纤将近红外光源传输给探头取样窗口,然后载着与样品反应后的光返回近红外分析仪检测器。探头末端有一个窗口或空气间隙,进行反射或透射分析。被分析的产品必须是自洁式产品,或将探头设计为高压空气自动自洁模式。控制近红外分析仪的计算机必须被放置在安全区域,使用 Thermo Scientific RESULT 软件导出 NIR 结果至文本或微软 Excel 文件、LIMS、OPC 或以 4-20mA 导出。
探针如何用于线内 NIR 分析?
光纤探针可以用于液体样品的透射分析或固体样品的反射分析。对于有气泡的样品或固体或处于液体和固体间转换状态的样品,反射探针的工作效果最好。与探针相连的接头可与储罐、管道、反应器、料斗或上述输送机端口的探针相匹配。探针使用的常用接头是 Swagelok、卫生三夹箝式或螺栓接头。