The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
方法开发和部署需要切合所需的软件工具,以满足不同用户的需求。我们提供的软件针对化学计量模型开发、工作流程设计和常规分析的工作流程部署进行了优化。对于有此需求的用户,可以使用完整的系统认证和数据安全软件包来满足更严格的法规遵从要求。
正在考虑将技术从实验室迁移到工厂车间或仓库?Thermo Scientific RESULT 软件是专为过程仪器开发的专用分析软件包。无论您的应用是近线、在线、线内还是在这些功能的开发和支持领域,RESULT 软件都可满足您的方法开发和转移、运营设置、系统安全和常规分析的过程需求。
通过 Thermo Scientific TQ Analyst 专业版软件的直观样品鉴定、验证以及定性和定量分析方法解锁 NIR 的全部潜能。
TQ Analyst 专业版软件专门面向所有经验水平的光谱学工作者,它是一个全面的方法开发平台,具备开发稳健模型所需的性能和灵活性。它提供了光谱测量、分类和定量分析所需的整套工具。
使用适用于 NIR 分析仪的 Thermo Scientific ValPro 系统认证软件以符合 cGMP 和 FDA 监管规定。该软件包提供使用 Thermo Scientific Antaris FT-NIR 分析仪进行 DQ、IQ、OQ 和 PQ测试所需的整套工具,包括软件、详尽的文档以及包含 NIST™ 可追溯和 USP 推荐标准的校验轮。