The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
DXR3xi 拉曼成像显微镜概览
Thermo Scientific DXR3xi 拉曼成像显微镜现在显示研究级成像的速度比以往更快。凭借增强的软件功能和更高的空间分辨率,用户可以即时获得可视化信息。先进的成像功能结合极小的样品制备量和直观的软件,以研究人员所需的速度为用户提供了拉曼成像的强大功能。
DXR3xi 拉曼成像显微镜提供可适应各种技能水平用户的简单操作。该仪器利用增强的软件实现更快的数据可视化,从而可以使用高级颗粒分析来快速鉴定和分析样品中的微小污染物。3D 共焦成像可为化学和分子化合物提供无损、无创的 3D 研究成像,而形貌分析可表征不均匀的样品表面并轻松收集聚焦的拉曼图像。
用户可以利用直观的工作流程为苛刻的应用显著提高样品通量。用户可利用自动校准显著提升效率。并且可通过自动对准和校准(无需工具)和自动背景补偿来实现准确的测量。
其他特色包括:
DXR3xi 拉曼成像显微镜被设计并独立认证为1级激光安全。选配的光纤配件和一些其他选配的配件为 3b 级激光装置,需要激光安全预防措施和激光安全护目镜。观察时,激光被护目镜物理阻挡在目视查看路径外,以防止眼睛直接暴露于激光。
碳纳米管正以具商业吸引力的价格出现在市场上,目前市场上已经有多款包含纳米管的产品。产品包含碳纳米管的范围可从家用到商用,包含任何有减轻重量但提高强度需求的产品。举例来说,其中包括家用工具、电器、电机部件、飞机部件等。随着生产和使用的碳纳米管数量的增加,拥有一种快速验证材料质量的方法变得越来越重要。拉曼光谱法是一种非常有效的工具,已在此应用领域广受欢迎。
拉曼光谱法可提供天然状态塑料以及因环境风化而经历变化的塑料的分子水平结构信息。由于只需少量甚至无需样品制备,拉曼光谱技术在快速准确地鉴定环境中塑料方面非常有效。
随着可再生能源的获取变得更加有效和具成本效益,对能源储存(尤其是电池)的需求也显著增加。由于能够检测杂质和缺陷,拉曼光谱法成为锂离子的各种原材料质量控制和制造步骤的出色工具。
随着先进材料开发速度的加快,可揭示材料化学特性与物理特性之间关系的整体表征可能是关键所在。这种表征通过多模式分析实现,利用多个分析工具对单个实验中的样品进行研究。拉曼显微镜可与其他技术(如流变术、热熔挤出、AFM 和 XPS)相结合来加深对材料物理和化学特性的认识。
拉曼显微镜在多层塑料和聚合物薄膜的表征方面非常有效。利用共焦显微镜进行透层测量的能力几乎消除了所有样品制备步骤。此外,它能够对颗粒和薄膜形式的塑料(如聚乙烯)进行不同密度级的分类,扩大了拉曼在塑料/聚合物行业以及许多下游行业的应用范围。
学术研究大量使用了拉曼光谱镜以了解材料的化学性质。使用的范围可从简单的鉴定到了解多态性的复杂现象。此外,学术研究人员将此技术的功能发挥至淋漓尽致,从而为此方法的使用开辟了新的道路。
结识使用 Thermo Scientific DXR 拉曼仪器的研究人员
借助 Thermo Scientific DXR 拉曼仪器,您可专注于获得结果
利用 Thermo Scientific DXR 仪器更快完成研究、发表更多成果
从原材料到生产中间产品再到最终产品的整个过程,材料鉴定对药品都至关重要。拉曼光谱法和显微镜可快速准确地测定产品中的活性成分以及任何杂质的浓度。由于拉曼可穿透多种容器和样品瓶进行产品测量,因此从外部便可有效地检查包装材料而不必损害材料的完整性。此外,拉曼还用于制药行业的研究和开发项目。
拉曼成像通常是地质材料鉴定和表征、真伪检查和杂质分析的出色工具之一。还可以利用拉曼显微镜鉴定哪些过程可能导致了某些岩石或沉积物的形成。此外,拉曼还用于鉴定化石和有机物。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.