The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
从各种附件中进行选择,它们可为教学实验室、研究需求和常规工业应用带来测量灵活性。选择单样品池和多样品池样品架、试管附件、温度控制装置、吸入进样器系统、光纤探头、接口电缆、备用灯、标准品等。浏览所有分光光度计附件,在表格中查看与 Thermo Scientific Evolution、GENESYS 或 SPECTRONIC 200 分光光度计的附件兼容性,或向下滚动查看下方的说明。
Evolution | GENESYS | SPECTRONIC 200 | |
常规附件 | |||
Evolution 汞灯附件 (c) | X |
|
|
液体采样附件 |
|
|
|
Evolution 光纤探头 (b) | X |
|
|
Evolution 光纤耦合器 (i) | X |
|
|
| X |
| |
X |
|
| |
X |
|
| |
X |
|
| |
| X |
| |
X |
|
| |
| X |
| |
X | X | X | |
X |
|
| |
固体采样附件 |
|
|
|
X |
|
| |
X |
|
| |
验证工具和校准标准品 |
|
|
|
校准验证转盘 (a) 重铬酸钾溶液标准品,每套2件 (g) | X |
|
|
杂散光标准品 (f) | X | X |
|
氧化钬溶液验证标准品 (h) | X |
|
|
钬和钕镨玻璃标准品 (j) | X | X |
|
SPECTRONIC 分光光度计标准品 (l) |
| X | X |
甲苯己烷溶液标准品 (m) | X | X |
|
紫外-可见分光光度计校验工具 | X | X | X |
其他附件 |
|
|
|
| X |
| |
SPECTRONIC 200 分光光度计附件 (e) |
|
| X |
适用于 SPECTRONIC 200 的 SPECTRONIC 热敏打印机 (k) |
|
| X |
Evolution Peltier 恒温附件 (n) | X |
|
|
产品信息
a:紫外-可见分光光度计校准验证转盘 (CVC)—Thermo Scientific 自动化性能验证标准品 (CVC) 可确保数据的准确性和可靠性,同时为您节省时间和金钱。CVC 能以全自动配置提供经过验证的参比材料,从而让您的 Thermo Scientific 分光光度计实现免手控性能验证。
b:Evolution 紫外-可见分光光度计用光纤探头—在保持样品完整性的同时尽量减少样品遗留。Thermo Scientific Evolution 光纤探头使您可将分光光度计带到样品中。选择 VERSA 探头用于更大容器中的测量或对不锈钢具有腐蚀性的溶液中进行测量。选择微探头用于小容量测量或在小容器中进行测量。两者设计用于在生物学应用中常用的小型容器(如 PCR 和离心管)中使用。
c:Evolution 紫外-可见分光光度计用汞灯附件—Thermo Scientific 汞灯附件为 Evolution 系列紫外-可见分光光度计提供仪器校准和自动化性能测试。利用极窄的汞发射线测试波长准确度、波长重复性及带宽准确度的性能。这些发射线属于基本的一级标准物质,无需认证或重新校准,从而节省了您的时间和成本。
d:适用于 GENESYS 和 BioMate 160 分光光度计的单样品池样品架—充分利用每一个样品。GENESYS 紫外-可见分光光度计附件旨在帮助您更智能地而不是更辛苦地工作。我们提供多种选项来满足您的测量要求。无线缆的嵌入式设计便于轻松更换附件。
e:SPECTRONIC 200 分光光度计附件—SPECTRONIC 200 分光光度计附件
f:紫外-可见分光光度计的杂散光标准品—Thermo Scientific NIST 可溯源标准品用于验证分光光度计杂散光规格。
g:适用于紫外-可见分光光度计的重铬酸钾标准溶液—Thermo Scientific 重铬酸钾标准溶液是用于认证仪器性能的 NIST 可溯源标准品。利用 NIST 可溯源 Thermo Scientific 重铬酸钾标准溶液检验您分光光度计的性能,以确保光度精度。
h:紫外-可见分光光度计的氧化钬溶液验证标准品—Thermo Scientific NIST 可溯源氧化钬标准溶液用于验证紫外-可见分光光度计的波长准确性。
i:适用于紫外-可见分光光度计的 Evolution 光纤耦合器—使用光纤探头可保持样品完整性,增强您实验室的远距离采样能力。Thermo Scientific Evolution 光纤耦合器与 Thermo Scientific Evolution 分光光度计配合使用,让您可以使用我们的光纤探头或装备有标准 SMA 接头的任何第三方探头进行样品测量。探头将光带入样品容器内,因此您不需要浪费时间将样品装入比色皿或试管之后再放入仪器内。
j:适用于紫外-可见分光光度计的钬和钕镨玻璃标准品—Thermo Scientific 波长校准滤光片套件包含可溯源到国际标准品的钬和钕镨固体滤光片。
k:适用于 SPECTRONIC 200 分光光度计的 SPECTRONIC 热敏打印机—适用于 SPECTRONIC 200/200E 的外置热敏打印机
l:SPECTRONIC 分光光度计标准品—使用 Thermo Scientific SPECTRONIC 分光光度计标准品,使您可在自己的实验室就能检查分光光度计的性能和准确性。本套件和标准试管一样易于使用,包含:
m:适用于紫外-可见分光光度计的甲苯正己烷溶液标准品—Thermo Scientific 可溯源甲苯正己烷溶液标准品通过验证分光光度计分辨率来确保波长和吸光度结果准确。
n:适用于紫外-可见分光光度计的 Evolution Peltier 附件—温度控制和样品搅拌对许多紫外-可见光分析方法都重要。Peltier 恒温附件性能超越了传统的加热/冷却装置,凭借集成式设计、简单的设置以及快速而精确的温度控制提供卓越性能。适用于 Evolution 200 系列和 Evolution 350 紫外-可见分光光度计的 Thermo Scientific Peltier 附件提供恒温和升温,温度精确控制在 0 ℃至 110 ℃之间。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.