The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的全系列紫外-可见光 (UV-Vis) 分光光度计能满足您的分析需求。我们经考验的设计和易用的软件可助您定量、评估纯度以及进行其他操作。依靠经行业测试的解决方案,适用于基础研究、质量控制、化学、制药、教育、生命科学、食品和饮料行业中常用的大量应用。
我们致力于培养下一代科学家,以实际仪器提供手动操作经验。针对用于材料的元素和结构分析的紫外-可见光谱技术的教授与实践培训是许多化学课程的重要部分。
无论您是教授入门化学、有机化学课程,还是教授高级仪器课程,我们的 Thermo Scientific GENESYS 和 SPECTRONIC 分光光度计都可为现代课堂提供易用、可靠的操作和关联的解决方案。浏览我们的课程和资源,以查找适合您课程需求的教案、视频、网络讲座和产品,激发每位学生心中的科学家种子。
紫外-可见光光谱是制药行业用于药物开发研究和质量控制阶段测试的成熟分析技术。Thermo Scientific Evolution 紫外-可见分光光度计提供高度精确的测量并可满足所有 USP 和 EP 性能特性(Evolution Pro 也符合 JP),并通过 Thermo Scientific Insight Pro 安全软件符合 21 CFR 第 11 部分的要求。
对于受监管实验室中的紫外-可见分光光度计,需要在安装时和之后的设定时间间隔进行性能验证。具有国际影响力的国家药典为制药行业的各种标准定义了具体的性能水平。
开发活性药物成分 (API):从扫描到停流动力学,紫外-可见光是药物发现和开发的常用技术。
杂质定量:紫外-可见光是药物专论中用于定量药物成分和制剂中杂质的常用方法。
溶出度试验:长期以来,紫外-可见光光谱一直是分析固体口服剂型(如片剂)溶出度试验结果的方法。
化学鉴定与定量分析:紫外-可见光光谱可确认化学名称并定量分析药物/药物成分的纯度。
布洛芬是治疗疼痛、发热和炎症的药物。USP 和 EP 具有鉴定检测,以使用紫外-可见光光谱和其他技术确认布洛芬样品的质量。在我们的应用技术文档中,根据 USP 和 EP 专论对布洛芬进行分光度分析时,我们使用 Thermo Scientific Evolution Pro 紫外-可见光分光光度计与 Thermo Scientific INSIGHT 软件进行紫外-可见光鉴定检测。
实验室的质量控制过程对于确保每次准确采集并报告高质量数据至关重要。过程中任何一步出现问题都可导致多种后果,包括规格不符、产品发布延迟甚至产品召回。这些问题的一些最主要原因是分析人员错误和非计划的方法偏差。
您可依靠 GENESYS 或 Evolution 系列紫外-可见光仪器和直观的软件,快速、准确地分析进货原料、过程中的材料和成品,从而使非技术操作员可快速获得结果。GENESYS 分光光度计提供触摸屏操作和预编程方法,使您能快速获得做出决策所需的结果,并防止下游质量问题。或者选择Evolution 紫外-可见分光光度计,将可靠的多功能硬件与直观的 Thermo Scientific Insight Pro 软件组合,以满足您组织和法规合规性的多样需求。添加恒温样品池更换器和自动进样器,以提高样品通量或为材料科学分析和 QC 选择特殊的反射和透射配件。
通过将多种分析合并到您的工作流程中,增强质量控制信心。使用我们直观的光谱工具获得快速、可靠的结果——非常适合 QA/QC 检测。
作为质量驱动型企业或规范实验室,您需要对依据支持文档的仪器提供的结果充满信心。我们提供一系列系统认证和验证包、认证服务以及 Evolution One/One Plus 和 Evolution Pro 紫外-可见分光光度计的操作员培训,以助减少实施时间,确保系统性能,更轻松实现合规性
从概念到研发以及整个商业化,食品和饮料的发展是精妙且复杂的。食品和饮料的质量控制和分析涵盖了评估感官属性、营养成分和成分的化学组成、污染物和最终食品产品的能力,使产品更健康、更干净、更安全。
非酒精和酒精饮料需要可靠的饮料分析方法来评估其成分和其他明确特性。通常,这是通过可见范围内的比色测量来实现。紫外-可见分光光度计提供快速、经济、易于使用的分析,以验证产品的质量是否符合规格要求,特别是啤酒、葡萄酒、果汁、能量和汽水、水和其他稀薄液体等饮料,但也能处理粘稠和浓稠液体,如蜂蜜,或油性液体,如棕榈油。
Thermo Scientific VISIONlite 5 软件提高了我们独立可见光和紫外-可见光仪器的性能,轻松显示和报告实验和分析结果。
|
| Thermo Scientific VISIONlite EnzLab 软件为所有标准的酶检测试剂盒提供了预定义的方法和操作程序。 |
Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc 软件增加了记录传输或反射光谱的能力,并为各种应用执行颜色计算。
| Thermo Scientific VISIONlite 葡萄酒分析软件提供一套在葡萄酒和果汁分析中常用的预定义光度、比色和酶分析程序。 |
紫外-可见分光光度计所具备的尺寸、简便性和低成本运行以及各种检测功能使其成为啤酒分析和评估酿造成分的理想仪器。Thermo Scientific BeerCraft 软件无需复杂计算即可轻松确保每种独特酿造的一致性。
预编程 方法 只需轻触一个按钮即可快速轻松地测量二十多种啤酒特性,以保持啤酒的特性和品牌的成功:
Omega Yeast 成立于 2013 年,旨在为世界各地的专业人士和家庭酿酒商提供可靠、定制的酵母和细菌投量。他们与大跟小规模的酿酒厂合作,提供菌种筛选和故障排除建议。 “......我们发现,我们很依赖比色测定,以作为经济实惠的研究筛选工具。其规格帮助我们研究了诸如跳跃蠕变、糖化酵母、野生酵母代谢物、酵母对雾度的影响、酵母的营养要求等主题。” 阅读我们的啤酒酿造案例研究 - Omega 酵母
|
|
pFriem Family Brewers 从大型比利时和德国酿酒厂获得灵感,开创了屡获殊荣的手工啤酒,自带独特的太平洋西北故乡风情。他们的检测流程和紫外-可见分光光度法确保了一致的质量和风味。 “......我们发现分光光度计是用于众多级别的常规啤酒检测的宝贵工具。它非常适合许多类型的检测,已迅速成为我们高质量实验室中不可缺少的一部分......我无法想象如何不使用该仪器而运行啤酒质量程序。” |
紫外-可见光光谱是一种多用途工具,可助生命科学行业的学术研究、生物技术、制药、环境和其他学科,侧重于提高人类和动物的生活质量和安全。简单的技术实现从蛋白质到细菌和核酸的生物材料的定量和定性分析。
蛋白质分析和测量
无论您是将蛋白质样品作为批次质量控制的一部分还是作为其他反应前的前体进行检测,测量的准确性和效率对于成功都是至关重要的。赛默飞世尔科技为各种独特情况提供解决方案。
疫苗开发和生产
为确保 mRNA 疫苗(例如用于新冠肺炎的疫苗)可以及时生产并确保疫苗不受污染,必须能够评估和优化细菌培养生长率并测量产生的寡核苷酸质量。
用于测量光吸收量、透射量、样品反射量的紫外-可见分光光度计和附件可实现定量和定性分析。您可以根据样品对特定波长的光束的影响,对生物分子(用于核酸、蛋白质和其他物质的 生命科学 应用中)、其他有机化合物和无机金属进行定量分析。或者您可以测量整个紫外-可见光吸收光谱,通过与已知化合物光谱进行比较而根据其独特的峰图谱准确鉴定物质。
紫外-可见光谱可在各种情况下提供化学鉴定和定量分析,如图所示的测定燃料中铁含量以确认核酸或蛋白质生物分子的纯度。
为了跟踪细菌培养的生长,您可以在仪器穿过细菌悬浮液时监测从仪器检测器散射的光量(而不是化学吸光度),这种光量随着细菌数量的增加以反比的方式减少。使用分光光度计监测生长来测量 600 nm 处的光密度(OD) 有助于简化这种核心微生物技术的管理。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.