The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
通过出色的软件完整利用您的紫外-可见分光光度计的能力
我们的机载和可选软件包有助于您精简紫外-可见光测量、数据采集以及执行常规和复杂分析。这些易用的软件包和直观界面有助于从我们的任何紫外-可见分光光度计获得可靠准确的结果。
当今的现代实验室要求使用带有多功能软件的易用仪器,以满足教师和学生的需求、管理常规和质量测量或促进下一种突破性材料的发现。从最基本到高度复杂的数据采集、分析和报告工具,我们的软件可帮助您应对分析挑战。
GENESYS
用于远程计算机控制的可选 VISIONlite 5 软件
Evolution
提供可选的 Insight Pro 安全软件,以实现符合 21 CFR 第11部分的要求
使用与 Thermo Scientific Evolution One、One Plus 和 Pro 紫外-可见分光光度计配合使用的 Thermo Scientific Insight Pro 软件,可精简您的简单、复杂和先进的例程和工作流程。通过带有提示的分步工作流程避免出现代价高昂的采样和测量错误。添加 Thermo Scientific Insight Pro 安全软件以实现对现行 FDA 21 CFR 第11部分的遵从,并确保制药、生物技术公司和从事 FDA 管控研究的学者所需的科学数据完整性。
当需要安装和操作认证 (IQ/OQ) 时,Thermo Scientific Validator for Insight Pro 软件可提供完成 Evolution 紫外-可见分光光度计 IQ/OQ 所需的所有文件和参考材料。
确保您的仪器与最新的软件保持最新状态、以完整的功能运行 Thermo Scientific Evolution 紫外-可见分光光度计。根据您等客户的建议、我们会持续更新软件、努力为您的紫外-可见光工作流程提供出色的软件体验。
可直接下载我们最新的软件并安装到您的计算机上。无需解压文件,只需浏览 Insight Pro 文件夹,找到“启动”文件即可。
请在下载仪器软件之前注册您的仪器。注册是一次性过程,当您的特定仪器有新软件可用时,您将收到提醒。注册亦有助于验证您的保修状态。
Thermo Scientific™ GENESYS™ 智能 QC 软件可使您的紫外-可见光分析更顺利、更轻松。
GENESYS 智能 QC 软件提供了一种简单的方法,可以对紫外-可见光光谱法检测的样品进行判断,相比其他制造商提供的方法,操作起来更加简单。
借助 GENESYS 智能 QC 软件,可以根据您的具体要求,定制紫外-可见光分析方法,进行简单的通过/失败评估。这降低了错误解读数据的风险,并通过简化各级用户决策点加快了操作速度。
紫外-可见分光光度计体积小、操作简单、性价比高、测试范围广,是工业 QA/QC 实验室,尤其是食品和饮料分析实验室的理想仪器。在紫外-可见光分光光度计上使用合适的软件效果更佳。
紫外-可见分光光度计所具备的尺寸、简便性和具成本效益的操作以及各种检测功能使其成为啤酒分析的理想仪器。国际啤酒组织公认可以使用紫外-可见光作为分析啤酒和评价酿造原料的可靠分析技术。
我们通过 Thermo Scientific BeerCraft 软件使确保每次独特酿造一致性的工作变得简单,无需复杂计算您即可快速地获得结果。预编程方法只需轻触一个按钮即可快速轻松地测量二十多种啤酒特性,以保持啤酒的特性和品牌的成功。与 GENESYS 50 或 GENESYS 150 紫外-可见分光光度计配合使用。
Thermo Scientific VISIONlite 5 软件(用于 PC)可增强我们的独立可见光和紫外-可见分光光度计的能力,使您的分光光度计潜力得到完整利用,实验的显示和报告以及分析结果,唾手可得。为您的 Thermo Scientific SPECTRONIC 200 和 GENESYS 30 分光光度计配备 VISIONlite 软件,以获得专为符合分析需求而提供的扫描、速率、固定和定量等易用应用。(可提供代替 INSIGHT Pro 的软件以用于 Evolution One/One Plus 和 Pro 分光光度计)。
* 对于 SPECTRONIC 200 和 GENESYS 30,请在平行或串行模式下测量多样品池动力学。
额外软件包可实现颜色计算、提供酶促检测试剂盒适用的预定义方法,并简化葡萄酒和果汁分析。
Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc 软件增加了为各种应用程序执行大量颜色计算的能力,记录所需的透射或反射光谱,并自动计算三刺激值 (XYZ)、CIE L*a*b*、多种照明以及 2° 和 10° 观察角度等颜色参数。
Thermo Scientific VISIONlite EnzLab 软件提供酶检测试剂盒(柠檬酸、乳酸、D-葡萄糖、D-果糖、乙醇、乳糖及许多其他成分)的预定义方法和操作程序,自动化进行和促进酶法测定,确保准确的计算,并提供适当的分析报告。
Thermo Scientific VISIONlite 葡萄酒分析软件提供了葡萄酒和果汁分析中一系列常见的丰富预定义光度测定、比色和酶法分析程序,并具有简单的用户界面、可靠的数据记录,以及可对全面报告中的结果进行正确的评估。
这些独立 VISIONlite 软件包可配合特定 Thermo Scientific GENESYS、BioMate 和 Evolution 分光光度计使用。请参阅订购页面上相应规格除的兼容性信息。
确保您的仪器与最新的软件保持最新状态、以完整的功能运行 Thermo Scientific Evolution 紫外-可见光分光光度计。根据您等客户的建议、我们会持续更新软件、努力为您的紫外-可见光分工作流程提供出色的软件体验。
可直接下载我们最新的更新并安装到您的计算机上。无需解压文件;您只需浏览 Insight ™ Pro 文件夹,直到找到“开始” (Start) 文件。
请在下载仪器软件之前注册您的仪器。注册是一次性过程,当您的特定仪器有新软件可用时,您将收到提醒。注册亦有助于验证您的保修状态。
易用的触摸屏界面使您可以进行选择方法、设置参数、校准仪器、配置附件、测量空白、执行实验、分析数据等操作。只需制备样品,将其插入样品室,其余工作交给软件完成。
下载最新版本的机载软件、发布说明和软件用户指南,以便完整利用您的 GENESYS 40/50/140/150/180 和 BioMate 160 分光光度计。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.