- ARL iSpark 的 ArcelorMittal 评价:ArcelorMittal 成功评价了 ARL iSpark 的低合金钢分析
- 使用 ARL iSpark OES 满足高纯铝分析要求:经 OES 测量的大多数合金元素浓度必须集中在不断趋于严格的控制限值之间
- ARL iSpark OES 为 Baudelet Environment 公司提供了可靠的重复性结果:实验室的主要目标是核查样品,会用到十几种铝合金
- 结合 Thermo Fisher Scientific 和 Metalor 的优势进行贵金属分析:与贵金属市场相关的敏感性和严格法规要求其实验室提供的结果始终准确。
光电直读光谱金属分析
Thermo Scientific ARL iSpark 系列是建立在数十年火花直读光谱仪(Spark OES) 专业知识和实践经验基础上的高端金属分析仪创新平台。它可以分析您当前和未来应用中的所有必要元素,具有高准确度和精确度。它可解决金属和合金在各种环节(初级生产、精炼、铸造、加工)所必须的过程控制和质量控制的分析需求,以及检测中心和服务实验室对于各种金属样品的的分析需求。
OES 光谱仪特性
ARL iSpark OES 光谱仪的优势和特性
- 独特的 PMT 光学系统
- 革命性的数字火花发生器
- 创新的火花台设计
- 先进的采集技术和处理算法
- 最先进的微量夹杂物 光电直读光谱(OES) 分析技术
- 智能氩气管理,配备氩气节省模式
直读光谱技术应用
- 钢铁
- 有色金属与合金
- 贵重金属
- 非金属类夹杂物
直读光谱案例研究
直读光谱资源
直读光谱视频亮点
ARL iSpark OES——3D 动画
ARL iSpark——ArcelorMittal 客户评价
ARL iSpark——分析和维护
ARL iSpark - 金属分析仪
- 获取我们的最新促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅我们的材料科学研究电子报。
- 了解我们为高性能金属分析提供的全套 X 射线荧光和 X 射线衍射产品组合。
直读光谱网络讲座
使用 ARL iSpark 金属分析仪进行超快速夹杂物分析
在分析元素的同时,ARL iSpark OES 金属分析仪可以进行夹杂物分析,通过分析钢铁生产中每天产生的数百个样品,能够实现对于夹杂物的实时控制。观看我们的夹杂物分析专家 Jean-Marc Bohlen 介绍我们的超快速夹杂物分析方法,随后进行现场演示。
钢铁行业使用 ARL iSpark 和 Spark-DAT 夹杂物分析的 10 大原因
夹杂物通常存在于钢铁中,由于对钢铁的性能和生产工艺会产生不利影响,并且会造成相当大的成本影响,因此钢铁企业总是希望在生产过程中去除夹杂物。例如,这些影响可能导致最终产品失效,当钢铁用于安全至关重要的建筑物、基础设施、汽车、飞机等多种产品时,这一点尤其关键。
20 多年来,Thermo Fisher Scientific 始终是 spark OES 对非金属微夹杂物进行超快速分析的领航者。请看一下这样做的 10 大原因。
资源
产品文献
科学海报