可用于高级材料表征的 Thermo Scientific™ ARL™ PERFORM'X WDXRF 光谱仪将主量元素分析、分布分析及微区分析相整合,针对固体或液体样品分析提供了全套解决方案,具有无与伦比的多功能性和优异的测试性能。
该仪器提供了不同的 X 射线功率选项,可为不同应用提供对应的高性能、低成本的解决方案。这得益于采用的第六代新型测角仪,该测角仪完全使用数字化操控系统,提供了顶级的检测速度、准确度和精密度,并能对元素周期表中多达90种元素进行快速分析。
ARL PERFORM'X 分析仪具有以下优点:
- 包括微区分析和分布分析在内的先进的样品分析功能
- UCCO 技术:超短距光学耦合设计,确保从硼到铀的较高分析性能。
- 使用 XY 进样器进行全自动样品管理,帮助高通量实验室的应用缩短分析周期。
- IQ/OQ &远程诊断,易于安装,具有出色的适用性
应用
- 地质学
- 环境
- 石油
- 材料科学
- 金属和合金
- 玻璃
- 原材料
- 采矿
- 水泥
WDXRF 光谱仪专题视频
电子期刊
欲收取我们的最新进展和促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅电子期刊 MATERIALS ANALYST。