Thermo Scientific™ ARL™ PERFORM’X 是一款顺序式波长色散型X射线荧光光谱仪WDXRF,用于常规工艺控制和新型材料表征。它集成了标准元素分布和微区分析功能,可为任何固体或液体样本提供优异的多功能性和测试性能的分析解决方案。
为了在(新型和常规)样品激发方面增强分析能力,我们开发了超短距光学耦合 (UCCO)-30 X射线光管,现已在ARL PERFORMX 4000 W 和 ARL PEFORMX 2500W 系列中使用。
新款 UCCO-30 X 射线管不仅配备了超薄 30 微米铍 (Be) 窗,还提供了更紧密的阳极与样品之间的耦合,可将化学元素周期表中所有元素的分析灵敏度提高 25%。较薄的铍窗对于较轻元素的分析有极大的增强:元素氯 (Cl) 至硅 (Si) 的强度增加了 40%;而对于原子数低于硅的元素,与 5GN+(50 微米)管相比,UCCO-30 X 射线光管的强度增幅高达 60%!与配备 75 微米铍窗的 4GN X射线光管相比,灵敏度的提高更为可观,最轻的元素提高达原来的两倍(参见图 1)。
新 UCCO-30 X射线光管还配备了所有 ARL PERFORM'X X射线光管均具有的 “LoVap” 灯丝技术。这种低电流灯丝结合 Thermo Scientific™ 保护环有助于保护铍窗免于被灯丝喷出的原子电镀,并能够在仪器生命周期提供卓越的分析稳定性。
结论
UCCO-30 X射线光管采用最新设计和薄窗,与标准 5GN+ X 射线管相比,可提供更佳的 X 射线强度,同时不会有损光管的寿命。即使最大功率为4000 W,较轻元素的分析通常在 28kV-140mA的条件下进行(以保持总功率低于 4000W),而非 30kV-140mA(相当于 4200 W)下进行。这有助于减少光谱背景,同时不影响轻元素的检出限和精准度。