Nedstaal BV
Nedstaal(荷兰阿尔布拉瑟丹)是一家高品质创新钢铁公司,专门生产快速定制半成品(小批量)。该公司不断改进产品和生产工艺,以保证高质量水平。Nedstaal 是一家可靠、灵活且高度客户导向的供应商。有关 Nedstaal 的更多信息,请访问 www.nedstaal.nl 。
面临的挑战
根据 Nedstaal 实验室和质量部门经理 Antoine Verkooijen 博士的说法,选择元素分析仪器的一个非常重要的考量因素是分析灵活性——高浓度、微量、通用校准、矿石分析、钢种和矿渣——以及低拥有成本(分析速度并不是那么重要)。另一所需优势是能够将完整结果的数据传输到 Nedstaal 的 LIMS 系统进行常规分析。
Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X 是一种 WDXRF(波长色散 X 射线荧光)光谱仪,其分辨率通常比高端 EDXRF(能量色散型XRF)仪器高 10 倍。其背景/信噪比明显更佳——特别是对于较轻的元素——因而能够更好地进行复杂基质的样品分析,如矿石、矿渣和钢种。
另一个关键特性是该分析仪配有 Thermo Scientific™ OptiQuant™ 这一无标通用校准软件,让 Nedstaal 可应对不同元素分析难题而无需进行复杂的样品制备,例如耗时且复杂的湿化学分析。然而,样品制备(均一性、表面处理等)的经验对于通过 X 射线荧光来获得高质量数据仍然非常重要;因此,从具备相关专业知识的 XRF 供应商获取支持也十分重要。
结果
NEDSTAAL BV 拥有众多遍及欧洲的汽车、铁路和造船业客户,因此,其质量控制的要求非常高。ARL OPTIM'X XRF 光谱仪的稳定性使 Nedstaal 能够非常轻松地满足上述需求。自 2007 年 10 月安装 ARL OPTIM'X 以来,并额外配置了 SPC,进一步确保了极佳的检测性能。