位于比利时安特卫普港的 SGS 石油、天然气和化学品实验室 (OGC) 是全球最大的合同检测实验室之一,专门从事各种轻质和重质燃料、润滑油、生物燃料、化学品、添加剂和工业气体的分析。OGC 安特卫普实验室每周 7 天每天 24 小时全天候运营,不仅可以应对很高的每日样品周转量,还可以直接、快速地向终端和客户报告检测结果
OGC 的主要日常业务之一是根据 ISO 20884、ISO 14596 和 ASTM D 2622 等各种国际标准方法分析燃料中的硫含量。由于温室气体排放相关的全球环境法规日趋增多,最近硫含量分析需求急剧增加。根据 2009 年 Euro 5 标准,普通柴油、生物柴油和汽油的最高硫含量为 10 ppm。
易于使用
对于 OGC 来说,必须拥有一种分析仪器,能在几分钟内对各种燃料中超低含量硫进行高精度测定。
Thermo Scientific™ ARL OPTIM'X™ 分析仪能够满足这些要求,并且操作简便。其大多数测定不需要像其他分析技术那样进行样品制备,因此操作人员只需很少的培训即可快速完成测定。
每日分析流程非常简单:操作人员将样品置入样品杯,将其放入样品架,选择所需方法并按下开始。可在三分钟内生成结果并自动归位样品杯。正如 OGC 分析师 Erwin V. 所说:“如今,本文的所有读者都能使用 ARL OPTIM'X。"
“我们从赛默飞世尔科技选择检测系统的原因之一是——除了这家公司在石油行业的知名度高之外——他们在服务和支持方面也给我们带来了很好的体验。”