成品包装小、不易检测是贩毒的最新趋势。由于低浓度剧毒药物越来越常见,具有 LowDoseID 功能的 Gemini 分析仪是执法和边防分析检测和鉴定工具箱的主要补充工具,无疑将拯救生命。
Gemini 提供两种扫描格式。ID 模式是正在寻找化学品鉴定的高级用户的理想选择。筛选器模式提供了更简单的界面,专注于低浓度毒品检测。
图形界面确保了仅需简单培训即可熟练使用。对于新用户,扫描助手功能可通过一系列简单的问题来指导技术选择。不同技术采用一致的界面和工作流程,确保经验丰富的操作员可以轻松进行采样。
除了拉曼扫描延迟、可调激光功率和其他内置安全功能外,Gemini 还采用了电动铁砧,用以实现 FTIR 扫描延迟。
即使戴着防护手套,操作员也可以使用触觉键盘或电阻式触摸屏轻松浏览各种功能。
拉曼与 FTIR 都是具有高度特异性、可靠的鉴定方法,且各具优势和局限性。通过将拉曼和 FTIR 集成到一台分析仪中,操作员可以利用这两项技术各自的强大功能实现更广泛的化学鉴定。
SERS——低浓度分析
通过利用 Gemini 分析仪增强的硬件和软件,结合 SERS(表面增强拉曼光谱),Gemini 能够为关键毒品提供低浓度分析和结果。
专为耐用性而设计
从极端气候到腐蚀性处理,Gemini 已通过最新军事标准的耐用性认证——跌落、冲击、振动、温度、浸没等等。
同时采用拉曼和 FTIR 技术
- 提供补充和确认结果
- 适用于高级用户
- 化学品的一般表征特性
- HazMasterG3 软件(附加功能)
- 确定现场化学品中的潜在危险材料
- 确定缺少什么 HME 配方成分
(具有 LowDoseID)
- 采用拉曼和 SERS
- 适用于所有用户级别
- 毒品鉴定
直接扫描
- 通过支架或探头进行分析
- 纯物质或高浓度物质
H 型扫描
- 低浓度物质
- 具有荧光问题的物品
Gemini 分析仪专题视频
具有 LowDoseID 功能的 Gemini 分析仪添加了 SERS H-Kit 和筛选器算法增强,提高了违法药物的检测能力。这些新设备功能可以对混合物和药片中的药物进行低浓度检测。
坚固耐用的紧凑型 Gemini 分析仪满足精锐部队和公共安全部队的严苛要求,可帮助操作员快速、安全且准确地执行任务。
- 在旨在表彰对于以人为主的设计和创新的2016爱迪生奖 (Edison Awards) 评选中,荣膺法医学和安防类金奖
- 在旨在表彰行业年度最佳创新成果的2015全球百大 R&D 科技奖评选中,荣膺分析测试类编辑推荐奖
- 在 Supermodern 2015 Programme 欧洲警具展上荣膺创新类铜奖
- 入围英国安防和警备委员会 2015 ADS 安防创新奖并获得"高度推荐"的评价
- 荣膺"分析和监测设备"类制药生产全明星创新者奖