检测供应链中任何位置的危险材料
为使其产品符合严格的铅和其他有毒金属允许含量规定,消费品的制造商、进口商、分销商和零售商面临着诸多挑战。由于安全审计发现违规行为越来越多,因此,使这些危险材料远离供应链和消费者成为一个日益令人担忧的问题。受到影响的产品范围广泛,包括玩具、首饰、服装、家具和化妆品。随着大量产品召回事件的发生,2008年通过了《消费品安全改进法案》(CPSIA),以规范儿童玩具和其他产品的铅含量。
Thermo Scientific Niton XRF 便携式分析仪受到美国消费品安全委员会 (CPSC)、欧盟产品安全执行论坛 (PROSAFE) 以及其他监管机构信赖,可用于筛查消费品中的铅和其他受管制元素,包括钡、锑、硒、镉、汞、砷和六价铬。它们是一款能够区分衣物等物体表面上的铅与所有其他基材中的铅的XRF 分析仪。
Niton XRF 分析仪可快速筛查收货码头、仓库、产品装配过程和成品中的金属、塑料、木材、织物和涂料,大大降低危险材料进入制造过程或意外进驻商店货架的几率。
- 标准化检验方案。
- 根据实证检验提供合规的供应链文件。
- 快速决定接收或拒收原材料或成品货物。
检测供应链中任何位置的危险材料
Niton 分析仪是合理测试程序的一个关键组件,旨在证明已尽职检查并符合通用合格证书 (GCC) 要求。通过 XRF 测试,您可以确保制造计划完全合规,同时实现生产过程的显著改善。
玩具:玩具的涂料可能含有铅、镉和钡。
服装:服装的织物、纽扣和拉链中可能含有铅。
家具:儿童家具使用的涂料和木质饰面以及用于制造这些家具的塑料、金属和其他部件可能含有有害水平的铅。
首饰:儿童的金属首饰可能含有铅和镉。
化妆品:已经发现口红和其他化妆品含有铅。
保护消费者,保护您的品牌。了解完全合规何等轻松。
消费品安全专题视频
选用 Niton XRF 检测玩具中的铅
"XRF 分析仪使我们能够对铅进行快速的现场检测。其便携式设计,使我们可以用这项技术立即获得结果。"——美国消费品安全委员会化学部主任 Joel Recht 博士