XPS 参照表
此处按元素周期表排列,给出了知识库。 所有 XPS 仪器均安装了 Avantage Knowledge 界面视图,丰富的 XPS 信息提供了有关实验所需考虑的建议,以及图谱的解释。
Avantage 数据系统
所有 Thermo Scientific XPS 能谱仪均拥有共同的 Avantage 数据系统,它可控制数据采集的所有部分:
- 样品对中
- 能量分析器以及与之相关的透镜和探测器
- 单色化和非单色化 X 射线源
- 场发射电子枪
- 离子源(单原子或单原子和气体团簇)
- 中和枪
Avantage 数据系统易于使用用户界面,使得 XPS 对于新手使用与专家使用一样容易。 Thermo Scientific 仪器用户常常在数值上需要作出选择,只有 Avantage 数据系统嵌入知识库后,可提供这些数值。 知识库可连接能谱数据库,该数据库能在 Avantage 数据系统中打开,用于帮助谱峰拟合和化学态定量分析。