氮 • 非金属
氮元素 XPS 主峰:N1s
干扰峰:Ta4p3/2、Mo3p3/2、Cd3d5/2
常见化学状态的结合能:
化学状态 | 结合能 Mg1s/eV |
---|---|
金属氮化物 | ~397 |
NSi3 (Si3N4) | 398.0 |
NSi2O | 399.9 |
NSiO2 | 402.5 |
C-NH2 | ~400 |
硝酸盐 | >405 |
实验信息
- N1s 区域可能被钽、钼或镉峰覆盖。
- 对于钼,采集完整的 Mo3p/N1s 区域 (370–455 eV),确保同时采集 Mo3p3/2 和 Mo3p1/2 谱峰。
- 对于钽,可以仅采集 Ta4p3/2/N1s 区域 (370–450 eV)。
- 分析含氮铪化合物(例如,氮化硅酸铪)时,来自 Hf4p3/2 峰的等离子体激元损失特征峰明显与 N1s 区域重叠。
- 采集 N1s/Hf4p3/2 区域谱峰和相关的铪等离子体激元 (365–410 eV) 谱峰。
- 在溅射剖析过程中,如果在没有氮的情况下检测到了氮,检测到的可能是空气中的氮。
XPS 光谱解读
- 在氮氧化硅样品原样中可能观察到多种氮结合态。
- 结合能较高的状态(氧原子取代硅)具有热力学不稳定性[1](在退火的氮氧化硅样品中通常不会观察到)。
- 即使使用能量较低的 Ar+ 离子束溅射,也会导致这些化学状态快速衰变。
- 不能用溅射分析对这些化学状态进行深度剖析。
- 角分辨 XPS 是鉴定这些氮化学状态的深度分布情况的适当方法。
- 金属氮化物(例如 TiN)的 N1s 峰形可能复杂且特殊,可能存在表面氮氧化物。
- 对于 TiN 样品原样,其 N1s 区域的氧化氮化物状态对应的结合能比纯氮化物状态低。
- 氧化通常导致谱峰向高结合能方向位移(例如 NiSi2O 对比 NSi3)。
- 对于 TiN 样品原样,其 N1s 区域的氧化氮化物状态对应的结合能比纯氮化物状态低。
- N1s 和 Ta4p3/2 区域之间的重叠可以通过峰拟合进行分离。
- 例如,在分析 TaN 时,这种方法很必要。
- 含氮的芳香族聚合物(例如,聚酰亚胺)可能产生较弱的 π-π* 卫星特征峰,偏移氮主峰几个 eV。
基本信息说明
不适用
参考文献
- [1] GM Rignanese et al., Phys.Rev. Lett.79, 5174 (1997).
关于本元素
符号:N
发现时间:1772年
命名起源:希腊语 nitron genes
外观:无色
发现人:Daniel Rutherford
来源于:液态空气
熔点:63.05 K
沸点:77.36 K
密度 [kg/m3]:1.2506
摩尔体积:13.54 × 10-6 m3/mol
质子/电子:7
中子:7
壳层结构:2,5
电子构型:[He]2s22p3
氧化态:±3,5,4,2
晶体结构:六方晶系
作为氨基酸和核酸的重要组成成分,氮对于所有形式的生命体都至关重要。1772年,Daniel Rutherford 发现了氮。然而,氮的化合物早在中世纪就已发现。硝酸和盐酸的混合物能溶解金。氮通常以气体形式存在,无色、无气味、无味道。氮气含量丰富,占地球大气的78%。氮的最大商业用途是用于合成氨。氮气也作为惰性气体用于含有爆炸性液体的储罐中。液氮是常见的冷冻剂,用于保存机体和生殖细胞以及储存生物样本。