MAGCIS 视频
Thermo Scientific™ MAGCIS™ 双模离子源在同一台 XPS 仪器上可对软材料和硬材料进行深度剖析和表面清洁。 气体团簇溅射模式和单原子溅射模式之间的切换完全由 Avantage 数据系统处理,而且约在几秒钟之内就可完成切换。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific™ MAGCIS™ 双模离子源在同一台 XPS 仪器上可对软材料和硬材料进行深度剖析和表面清洁。 气体团簇溅射模式和单原子溅射模式之间的切换完全由 Avantage 数据系统处理,而且约在几秒钟之内就可完成切换。