iCE 3300 AAS 原子吸收光谱仪
简单、多功能的单原子化器 AAS,带有全自动气体箱。一种实验室完整解决方案,主要用于火焰分析,但有时也用于石墨炉样品分析。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
简单、多功能的单原子化器 AAS,带有全自动气体箱。一种实验室完整解决方案,主要用于火焰分析,但有时也用于石墨炉样品分析。
利用单石墨炉原子化器实现难以达到的检测范围,通过 Zeeman 和 D2 本底校正实现干扰消除。
独特的双原子化器 AAS,带有标准或 Zeeman 石墨炉选配件。必要的石墨炉视觉工具,可简单实现仪器优化。高通量环境的理想选择。
专为原子吸收分光光度计AAS色谱仪而设计的高品质部件和配件,实现可靠的性能和生产率。
* 必填字段