FlashSmart 元素分析仪的优点
简单、精确且经济高效地对碳、氢、氮、硫及氧元素 (CHNS/O) 进行量化分析。Thermo Scientific FlashSmart 元素分析仪集成了我们数十年不断创新开发有机元素分析仪 (OEA) 的经验。该系列分析仪采用了全球公认的技术(获得全球官方组织认可),具有灵活且可配置的性能,能为各行各业提供快速、可靠、准确的全天候分析解决方案。
Thermo FlashSmart 元素分析仪采用了闪速燃烧的智能解决方案,可实现以下功能:
- 通过闪速燃烧和氧热解同时分析 CHNS
- 出众的模块化
- 降低每次分析成本
- 自动化、灵活且快速
- 精确且可重现
- 自动生成和显示完整报告
哪种 FlashSmart 元素分析仪更适合您的应用?
解决样品制备难题,无需再使用危险物质,扔掉您的滴定计算器:Thermo Scientific FlashSmart 系列元素分析仪设计简单,能帮助用户应对各种日常应用,提高每日生产率和通量。
分析物 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 应用 | C | H | N | O | S | TOC | 粗蛋白质 |
CHNS/O 分析仪 | 多重 | |||||||
NC/土壤分析仪 | 分析土壤、沉积物、过滤物、植物等 | |||||||
氮/蛋白质分析仪 | 食品、饮料 & 动物饲料分析 | |||||||
Flash IRMS | 同位素分析 | a | b | a | b | a |
a 采用燃烧
b 通过高温转换
您的元素分析应用指南
在定义各种应用领域内样品的元素组成时,您需要一种能够符合官方方法要求的可靠分析技术。元素分析纲要介绍了多种应用领域的 CHNS/O 分析。下载纲要,了解更多信息!
特色有机分析应用
过去几年来,土壤和植物检测变得越来越重要,因为许多传统方法因其制备工作耗时太长且使用对环境有害的试剂而不再适用于常规分析。而且,肥料化学成分分析对农学领域的研究和质量控制也非常重要。在肥料生产过程中使用的检测项目之一就是测定氮含量。有机元素分析技术满足了这些应用及多种其他应用对高效分析环境样品 CHNS/O 表征的技术需求。
为保护商业价值,维护消费者的健康和制造商的声誉,食品市场全球化要求对产品特性进行更准确的质量控制。官方法规对蛋白质含量和标签作出了规定,使消费者能够比较价格和质量。因此,基于 Dumas(燃烧)法的有机元素分析技术已被国际协会确认为经典 Kjeldahl 法的替代方法,适用于对精确度、兼容性和自动化程度要求更高的分析。
在典型的润滑油、油脂、聚合物和塑料、炭黑等物质生产过程中,定期监测和检测元素含量以进行质量控制。工业样品的含量往往是计算其他副产品所必需的,这些副产品可能是污染物,也可能对环境或人类有害。在这种情况下,有机元素分析技术能在现代实验室的其他标准要求中始终遵从国际上对方法重现性的要求。
有机化合物的化学表征在制药领域出于研究和质量控制目的而进行的合成、分离、纯化和结构鉴定等过程中发挥着非常重要的作用。在生产过程中使用的检测项目之一就是测定有机元素组成,即定期监测有机元素组成以实现材料表征。严格的品质控制从原材料供应商开始。因此,有机元素分析技术能准确、快速地完成分析,并具有良好的重现性。
专题视频
Thermo Scientific FlashSmart 元素分析仪 (EA) 在一个系统中形成 20 多种配置,可扩展 CHNS/O 分析,使各应用领域(从农学到环境科学,再到药学等)的分析变得更加简单。
FlashSmart 元素分析仪订购指南
相关资源
应用资料
手册
疑难解答
联系我们
* 必填字段