Qtegra ISDS 软件优势
多台仪器实现同一工作流程
Qtegra ISDS 软件具有智能工作流程,可推动您从样品得到结果。该智能、动态的方法极大程度地减少从接收样品到得到最终结果的过程中的操作员任务,以显著提高实验室的生产率。
符合 21 CFR 第 11 部分要求:
Qtegra ISDS 软件可提供全套功能来符合您的监管要求,包括审计跟踪、开放式/封闭式系统控制、电子签名、识别代码和密码以及完整的记录更改可追溯性。
连接不同实验室
Qtegra ISDS 软件可支持与 LIMS 的完全集成。样品列表可以从 LIMS 导入到预定义的方案模板中,与全方位的质量控制检查整合。全面、用户可定义的报告允许灵活地导出到外部 LIMS 软件包。
集成附件控制
Qtegra ISDS 是一个模块化软件平台,可利用插件来定义分析环境。在 Qtegra ISDS 软件中,行业先进供应商的外围设备与核心 Thermo Scientific 技术相结合以便在单一用户界面内实现无缝操作。
Qtegra ISDS 软件能为我的分析提供什么?
Qtegra ISDS 软件兼容用于分析微量元素和元素同位素的各种强大的分析仪器。使用下表查看您的应用程序的可用功能。
支持的 | 微量元素 | HR-IRMS | MC-ICP-MS | 稀有气体 | 气体 IRMS |
---|---|---|---|---|---|
仪器 | Thermo Scientific ICP-MS 和 ICP-OES 系统 | Ultra HR-IRMS | Neoma MC-ICP-MS | Argus VI、Helix SFT、Helix MC | DELTA Q IRMS 和 253 Plus 10 kV IRMS 配外围设备 |
符合 21 CFR 第 11 部分法规要求的环境 | – | – | – | ||
色谱集成 | 可选择使用 ChromConrome 插件 | – | 可选择使用 ChromConrome 插件 | – | |
纳米颗粒分析 | 可选择使用 npQuant 插件 | – | – | – | – |
GetReady 功能 | |||||
自动进样器 | – | – | – | ||
膜去溶 | – | – | – | – | |
工作流程设置 | |||||
激光插件 | – | – |
如需了解更多详细信息,请下载 Intelligent Scientific Data Solution 软件产品规格,包括:
- 自动进样器兼容性
- 膜去溶
- 激光插件
Qtegra ISDS 软件视频
Qtegra ISDS 软件学习材料
订购信息
联系我们
* 必填字段