用于改善植物育种和生产的基因组学工具
新的单核苷酸多态性 (SNP) 的发现对于植物基因分型至关重要,因为它可以为关键作物的标记辅助选择项目提供候选标记。基因组学方法可用于加速品种开发和作物改良。基因组学工具可以帮助检测QTL,有利和有害的性状以及鉴定有利的等位基因。赛默飞世尔科技提供一系列基因组学工具和资源,以帮助您实现植物育种和生产目标。
快速链接
AgriSeq靶向测序法基因分型(GBS)
Applied Biosystems AgriSeq 靶向测序法基因分型(GBS)解决方案提供了灵活且经济的方式对植物基因型进行高通量分析。利用高效的多重技术,可以在单次反应中同时靶向并有效扩增数百到数千个遗传位点。之后,对文库进行新一代测序(NGS),在一次运行中对数百个条形码标记的样品进行测序。AgriSeq靶向GBS技术能够以几美分每个数据点的低成本每天从高质量的NGS数据中产生多达260万个基因型结果,代表了推进您的植物学研究的未来技术。
AgriSeq技术适用于分析50-5,000个标记的SNP panel。靶向您感兴趣的标记而设计的定制化Panel 将有助于加速品种开发和作物改良。我们专门的农业基因组学生物信息学专业团队已经为玉米、大豆、番茄、棉花、黄瓜、菠菜等植物物种成功设计了一系列Panel。
Axiom基因芯片
我们基于芯片的基因分型解决方案是鉴定、验证和筛选植物和动物的复杂遗传性状的理想选择。从我们的多种商品化的芯片中进行选择,或者专为您的研究定制一款芯片。
产品 | 标记物数量 | 芯片格式 | 货号 | 价格 |
Axiom 柑橘高密度基因分型芯片(Citrus15 AX1) | 702,244 | 96 格式 | 550729 | 联系销售代表 |
Axiom 柑橘高密度基因分型芯片(Citrus15 AX2) | 702,198 | 96格式 | 550730 | 联系销售代表 |
Axiom 柑橘基因分型芯片 | 58,433 | 384 格式 | 550775 | 联系销售代表 |
Axiom 花生基因分型芯片 | 47,837 | 384 格式 | 550846 | 联系销售代表 |
Axiom 花生基因分型阵列 | 47,837 | Mini 96格式 | 550865 | 联系销售代表 |
Axiom 玫瑰基因分型芯片 | 137,786 | 96格式 | 550450 | 联系销售代表 |
Axiom黑麦基因分型芯片 | 600,843 | 96格式 | 550535 | 联系销售代表 |
Axiom草莓基因分型芯片(i35) | 34,260 | 384格式 | 550767 | 联系销售代表 |
Axiom草莓基因分型芯片(i35) | 34,260 | 96格式 | 550827 | 联系销售代表 |
Axiom番茄基因分型芯片 | 51,214 | 96 格式 | 550497 | 联系销售代表 |
定制化TaqMan SNP基因分型引物探针试剂
定制化TaqMan SNP基因分型引物探针试剂提供了高度灵活的技术,可检测任何基因组内的多态性。使用Applied Biosystems Custom TaqMan Assay Design Tool(定制化引物探针设计工具),通过将目标序列提交到我们安全的引物探针设计流程中,从而设计您自己的引物探针试剂该设计流程利用从试剂生产和性能表现数据中推导出的启发式规则,已经成功地生成了数百万个引物探针设计。TaqMan引物探针试剂可以在我们的任意一款实时荧光定量PCR仪器上运行,也可以在其它第三方系统(包括Array Tape平台)上作为终点法引物探针试剂运行。
推荐试剂
仅供科研使用,不可用于诊断目的。