ELISA 工作流解决方案
仪器和设备使您的 ELISA 工作流程的每一步更容易且更高效。我们提供多种离心机、冷藏设备、分配器、培养箱/振动、微孔板、移液器和吸头以及酶标仪和洗板机,以满足您的所有 ELISA 需求。
分离在您的工作流程中是一个很关键的步骤;因此,考虑您应用中离心机的要求和技术规范是非常重要的,包括选择合适的速度和离心力、了解最新的离心技术发展趋势。一系列Thermo Scientific离心机及其创新转头适用于您所有的处理需求,支持从微孔板和微管到大容量实验瓶等配套实验器具,在多次离心后仍可提供出色的性能。
我们经过验证的冷藏和样品制备解决方案为广泛的样品类型提供了样品保护,并且提供了一个更大范围的储存条件——从4°C高性能实验室低温保存箱到-196°C低温储存系统。了解世界各地的研究人员如何使用Thermo Scientific™ 冷藏设备及耗材保护超过20亿份样品。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用 Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器旨在提供高级人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可重现的结果。
从包括预包被板的即用型试剂盒或自包被试剂盒中进行选择。如需为板预包被,在对样品进行检测之前需进行过夜培养。这些试剂盒使用预先匹配的抗体对和重组蛋白开发,为您提供最佳的检测性能。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器提供无与伦比的人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可再现的结果。
Thermo Scientific 提供满足所有应用的各种多通道移液器。从我们性能久经考验的 Finnpipette 和 Novus 系列到创新性 ClipTip 和 ClipTip 间距可调移液器,我们始终处在移液器技术领域的前沿,致力于提供让用户安心的产品性能以及舒适的日常操作。
我们的优质移液器吸头专用于提升您的移液器性能并改善您的结果。查找一系列容积的移液器吸头,这些移液器吸头具有多种特殊功能,如新 ClipTip 技术、低吸附、加长型、大口径、防气溶胶。更优异的ART自封闭和ART普通吸头具有很好的通用性,可适用于您实验室中的各种移液器。
采用多通道移液器快速分配试剂,使用试剂容器提供多种解决方案以满足您的所有移液程序。
Thermo Scientific Multidrop 分液器快速、可靠,节约您的操作时间。借助出色的精度和重现性,数秒内填充好微孔板,帮助您更快更好的完成测试。Multidrop 分液器结构紧凑,可轻松的放置在工作台面,直观的用户界面可轻松进行设置和编辑。Multidrop 分液器基于蠕动泵分液技术,利用可拆卸、可高压灭菌的 Multidrop 分液盒来分配试剂、稀释液、细胞和微球。
我们提供多种包被和未包被微孔板。预包被和预封闭板使用方便且节省时间,而未包被板则具备优化结合的表面和检测灵活性。
如果您的 ELISA 方案需要温育,您可以用酶标仪。
所有 Thermo Scientific 酶标仪都具有诸多优势,如用于 ELISA 工作流程自动化的机器人兼容性、Thermo Scientific SkanIt 科研版免费软件以及丰富的在线即用程序库,可帮您节省时间并最大限度地提高生产率。
采用易于使用的 Thermo Scientific Multiskan FC 酶标仪测量吸光度,应用于科研和临床各领域。Multiskan FC 通过内置自我诊断程序、IQ/OQ/PQ 和验证工具提供卓越的表现和可靠的结果。可视用户界面和多语言设置确保仪器易用且高效。Multiskan FC(IVD 型号)带有内置软件,符合欧洲 IVD(体外医疗设备)要求,使其成为临床实验室中定性和定量 ELISA 应用的理想之选。
除了进行可靠的 ELISA 测量外,还可使用 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪进行紫外可见分光光度法研究,例如 DNA、RNA 和蛋白分析。Multiskan SkyHigh全波长酶标仪波长范围宽(200-1000 nm),具有光程校正功能和快速读板速度。通过直观的触摸屏用户界面、内置软件和程序,帮助您快速使用仪器进行检测。另外,购买任何仪器都可以使用我们免费且易于使用的 Thermo Scientific SkanIt 科研版软件,访问我们丰富的即用程序在线库。
您是否运行 ELISA 或其他不仅需要光吸收读数的检测?Varioskan LUX 多功能酶标仪是适合有多种应用需求实验室的仪器。根据您当前的需求配置仪器,然后在研究重点发生变化时提供可升级的模块。支持以下测量技术:
- 光吸收(UV-Vis,包括光程校正)
- 荧光强度(包括 FRET)
- 化学发光(直接读数,或滤光片读数,包括 BRET)
- AlphaScreen / AlphaLISA
- 时间分辨荧光(包括 TR-FRET、hTRF)
为了节省您的时间并确保检测结果准确,Varioskan LUX 多功能酶标仪:
- 具有减少实验室常见错误的内置安全控制
- 启动时自动校准,确保仪器性能
- 自动动态范围选择,根据每个孔的信号强度自动调整最佳读数范围,从而节省时间,无需多次测量
- Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件,可轻松访问即用程序在线库
Thermo Scientific Wellwash 洗板机是一种使用简便、性能可靠的微孔板/联管清洗仪器,可安全清洗 96 孔板,适用于常规 ELISA 应用。Wellwash 具有图形用户界面、本地化语言版本和 USB 端口,为您带来最佳的易用性和便利性。
Thermo Scientific Wellwash Versa 洗板机是一种易于使用的微孔板/联管清洗机,可有效清洗 96 或 384 孔板,适用于常规 ELISA 应用。仪器采用高性能、多功能设计,图形用户界面、本地化语言版本和 USB 端口使您充分体验使用简便的乐趣。对于自动化工作流程,通过 Wellwash Versa微孔板清洗机提供的机器人兼容性节省时间。
从包括预包被板的即用型试剂盒或自包被试剂盒中进行选择。如需预包被板,在对样品进行检测之前需进行过夜培养。这些试剂盒使用预先匹配的抗体对和重组蛋白,为您提供最佳的检测性能。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器提供无与伦比的人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可再现的结果。
Thermo Scientific 提供满足所有应用的各种多通道移液器。从我们性能久经考验的 Finnpipette 和 Novus 系列到创新性 ClipTip 和 ClipTip 间距可调移液器,我们始终处在移液器技术领域的前沿,致力于提供让用户安心的产品性能以及舒适的日常操作。
我们的优质移液器吸头专用于提升您的移液器性能并改善您的结果。查找一系列容积不一的移液器吸头,这些移液器吸头具有多种特殊功能,如新 ClipTip 技术、低吸附、加长型、大口径、防气溶胶。更优异的ART自封闭和ART普通吸头具有很好的通用性,可适用于您实验室中的各种移液器。
采用多通道移液器快速分配试剂,使用试剂容器提供多种解决方案以满足您的所有移液程序。
Thermo Scientific Multidrop 分液器快速、可靠,节约您的操作时间。借助出色的精度和重现性,数秒内填充好微孔板,帮助您更快更好的完成测试。Multidrop 分液器结构紧凑,可轻松的放置在工作台面,直观的用户界面可轻松进行设置和编程。Multidrop 分液器基于蠕动泵分液技术,利用可拆卸、可高压灭菌的 Multidrop 分液盒来分配试剂、稀释液、细胞和微球。
我们提供多种包被和未包被微孔板。预包被和预封闭板使用方便且节省时间,而未包被板则具备优化结合的表面和检测灵活性。
所有 Thermo Scientific 酶标仪都具有诸多优势,如用于 ELISA 工作流程自动化的机器人兼容性、Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件以及丰富的在线即用程序库,帮您节省时间并最大限度地提高生产率。
采用易于使用的 Thermo Scientific Multiskan FC 酶标仪测量吸光度,应用于科研和临床各领域。Multiskan FC 通过内置自我诊断程序、IQ/OQ/PQ 和验证工具提供卓越的表现和可靠的结果。可视用户界面和多语言设置确保仪器简便易用。Multiskan FC(IVD 型号)带有内置软件,符合欧洲 IVD(体外医疗设备)要求,使其成为临床实验室中定性和定量 ELISA 应用的理想之选。
除了进行可靠的 ELISA 测量外,还可使用 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh全波长酶标仪进行紫外可见分光光度法研究,例如 DNA、RNA 和蛋白分析。Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪波长范围宽(200-1000 nm),具有光程校正功能,6秒可以读完整个96孔板。通过配置直观的触摸屏用户界面、内置软件和程序,帮助您直接使用仪器快速检测。另外,购买任何仪器都可以使用我们免费且易于使用的 Thermo Scientific SkanIt科研版软件,访问我们丰富的即用在线程序库。
您是否运行 ELISA 或其他不仅需要吸光度读数的检测?Varioskan LUX 多功能酶标仪是适合有多种应用需求实验室的仪器。根据您当前的需求配置仪器,然后在研究重点发生变化时提供可升级的模块。支持以下测量技术:
- 吸光度(UV-Vis,包括光程修正)
- 荧光强度(包括 FRET)
- 化学发光(直接读数,或滤光片读数,包括 BRET)
- AlphaScreen / AlphaLISA
- 时间分辨荧光(包括 TR-FRET、hTRF)
为了节省您的时间并确保始终如一的质量,Varioskan LUX 多功能酶标仪:
- 具有减少实验室常见错误的内置安全控制
- 启动时自动校准,确保仪器性能
- 自动动态范围选择,根据每个孔的信号强度自动调整最佳读数范围,从而节省时间,无需多次测量
- Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件,可轻松访问即用程序在线库
分离在您的工作流程中是一个很关键的步骤;因此,考虑您应用中离心机的要求和技术规范是非常重要的,包括选择合适的速度和离心力、了解最新的离心技术发展趋势。一系列Thermo Scientific离心机及其创新转头适用于您所有的处理需求,支持从微孔板和微管到大容量实验瓶等配套实验器具,在多次离心后仍可提供出色的性能。
我们经过验证的冷藏和样品制备解决方案为广泛的样品类型提供了样品保护,并且提供了一个更大范围的储存条件——从4°C高性能实验室低温保存箱到-196°C低温储存系统。了解世界各地的研究人员如何使用Thermo Scientific™ 冷藏设备及耗材保护超过20亿份样品。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用 Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器旨在提供高级人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可重现的结果。
从包括预包被板的即用型试剂盒或自包被试剂盒中进行选择。如需为板预包被,在对样品进行检测之前需进行过夜培养。这些试剂盒使用预先匹配的抗体对和重组蛋白开发,为您提供最佳的检测性能。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器提供无与伦比的人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可再现的结果。
Thermo Scientific 提供满足所有应用的各种多通道移液器。从我们性能久经考验的 Finnpipette 和 Novus 系列到创新性 ClipTip 和 ClipTip 间距可调移液器,我们始终处在移液器技术领域的前沿,致力于提供让用户安心的产品性能以及舒适的日常操作。
我们的优质移液器吸头专用于提升您的移液器性能并改善您的结果。查找一系列容积的移液器吸头,这些移液器吸头具有多种特殊功能,如新 ClipTip 技术、低吸附、加长型、大口径、防气溶胶。更优异的ART自封闭和ART普通吸头具有很好的通用性,可适用于您实验室中的各种移液器。
采用多通道移液器快速分配试剂,使用试剂容器提供多种解决方案以满足您的所有移液程序。
Thermo Scientific Multidrop 分液器快速、可靠,节约您的操作时间。借助出色的精度和重现性,数秒内填充好微孔板,帮助您更快更好的完成测试。Multidrop 分液器结构紧凑,可轻松的放置在工作台面,直观的用户界面可轻松进行设置和编辑。Multidrop 分液器基于蠕动泵分液技术,利用可拆卸、可高压灭菌的 Multidrop 分液盒来分配试剂、稀释液、细胞和微球。
我们提供多种包被和未包被微孔板。预包被和预封闭板使用方便且节省时间,而未包被板则具备优化结合的表面和检测灵活性。
如果您的 ELISA 方案需要温育,您可以用酶标仪。
所有 Thermo Scientific 酶标仪都具有诸多优势,如用于 ELISA 工作流程自动化的机器人兼容性、Thermo Scientific SkanIt 科研版免费软件以及丰富的在线即用程序库,可帮您节省时间并最大限度地提高生产率。
采用易于使用的 Thermo Scientific Multiskan FC 酶标仪测量吸光度,应用于科研和临床各领域。Multiskan FC 通过内置自我诊断程序、IQ/OQ/PQ 和验证工具提供卓越的表现和可靠的结果。可视用户界面和多语言设置确保仪器易用且高效。Multiskan FC(IVD 型号)带有内置软件,符合欧洲 IVD(体外医疗设备)要求,使其成为临床实验室中定性和定量 ELISA 应用的理想之选。
除了进行可靠的 ELISA 测量外,还可使用 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪进行紫外可见分光光度法研究,例如 DNA、RNA 和蛋白分析。Multiskan SkyHigh全波长酶标仪波长范围宽(200-1000 nm),具有光程校正功能和快速读板速度。通过直观的触摸屏用户界面、内置软件和程序,帮助您快速使用仪器进行检测。另外,购买任何仪器都可以使用我们免费且易于使用的 Thermo Scientific SkanIt 科研版软件,访问我们丰富的即用程序在线库。
您是否运行 ELISA 或其他不仅需要光吸收读数的检测?Varioskan LUX 多功能酶标仪是适合有多种应用需求实验室的仪器。根据您当前的需求配置仪器,然后在研究重点发生变化时提供可升级的模块。支持以下测量技术:
- 光吸收(UV-Vis,包括光程校正)
- 荧光强度(包括 FRET)
- 化学发光(直接读数,或滤光片读数,包括 BRET)
- AlphaScreen / AlphaLISA
- 时间分辨荧光(包括 TR-FRET、hTRF)
为了节省您的时间并确保检测结果准确,Varioskan LUX 多功能酶标仪:
- 具有减少实验室常见错误的内置安全控制
- 启动时自动校准,确保仪器性能
- 自动动态范围选择,根据每个孔的信号强度自动调整最佳读数范围,从而节省时间,无需多次测量
- Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件,可轻松访问即用程序在线库
Thermo Scientific Wellwash 洗板机是一种使用简便、性能可靠的微孔板/联管清洗仪器,可安全清洗 96 孔板,适用于常规 ELISA 应用。Wellwash 具有图形用户界面、本地化语言版本和 USB 端口,为您带来最佳的易用性和便利性。
Thermo Scientific Wellwash Versa 洗板机是一种易于使用的微孔板/联管清洗机,可有效清洗 96 或 384 孔板,适用于常规 ELISA 应用。仪器采用高性能、多功能设计,图形用户界面、本地化语言版本和 USB 端口使您充分体验使用简便的乐趣。对于自动化工作流程,通过 Wellwash Versa微孔板清洗机提供的机器人兼容性节省时间。
从包括预包被板的即用型试剂盒或自包被试剂盒中进行选择。如需预包被板,在对样品进行检测之前需进行过夜培养。这些试剂盒使用预先匹配的抗体对和重组蛋白,为您提供最佳的检测性能。
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用Thermo Scientific ClipTip 连锁卡点密封的产品,Thermo Scientific手动移液器提供无与伦比的人体工程学设计、可靠性和高质量,能够获取一致的、可再现的结果。
Thermo Scientific 提供满足所有应用的各种多通道移液器。从我们性能久经考验的 Finnpipette 和 Novus 系列到创新性 ClipTip 和 ClipTip 间距可调移液器,我们始终处在移液器技术领域的前沿,致力于提供让用户安心的产品性能以及舒适的日常操作。
我们的优质移液器吸头专用于提升您的移液器性能并改善您的结果。查找一系列容积不一的移液器吸头,这些移液器吸头具有多种特殊功能,如新 ClipTip 技术、低吸附、加长型、大口径、防气溶胶。更优异的ART自封闭和ART普通吸头具有很好的通用性,可适用于您实验室中的各种移液器。
采用多通道移液器快速分配试剂,使用试剂容器提供多种解决方案以满足您的所有移液程序。
Thermo Scientific Multidrop 分液器快速、可靠,节约您的操作时间。借助出色的精度和重现性,数秒内填充好微孔板,帮助您更快更好的完成测试。Multidrop 分液器结构紧凑,可轻松的放置在工作台面,直观的用户界面可轻松进行设置和编程。Multidrop 分液器基于蠕动泵分液技术,利用可拆卸、可高压灭菌的 Multidrop 分液盒来分配试剂、稀释液、细胞和微球。
我们提供多种包被和未包被微孔板。预包被和预封闭板使用方便且节省时间,而未包被板则具备优化结合的表面和检测灵活性。
所有 Thermo Scientific 酶标仪都具有诸多优势,如用于 ELISA 工作流程自动化的机器人兼容性、Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件以及丰富的在线即用程序库,帮您节省时间并最大限度地提高生产率。
采用易于使用的 Thermo Scientific Multiskan FC 酶标仪测量吸光度,应用于科研和临床各领域。Multiskan FC 通过内置自我诊断程序、IQ/OQ/PQ 和验证工具提供卓越的表现和可靠的结果。可视用户界面和多语言设置确保仪器简便易用。Multiskan FC(IVD 型号)带有内置软件,符合欧洲 IVD(体外医疗设备)要求,使其成为临床实验室中定性和定量 ELISA 应用的理想之选。
除了进行可靠的 ELISA 测量外,还可使用 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh全波长酶标仪进行紫外可见分光光度法研究,例如 DNA、RNA 和蛋白分析。Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪波长范围宽(200-1000 nm),具有光程校正功能,6秒可以读完整个96孔板。通过配置直观的触摸屏用户界面、内置软件和程序,帮助您直接使用仪器快速检测。另外,购买任何仪器都可以使用我们免费且易于使用的 Thermo Scientific SkanIt科研版软件,访问我们丰富的即用在线程序库。
您是否运行 ELISA 或其他不仅需要吸光度读数的检测?Varioskan LUX 多功能酶标仪是适合有多种应用需求实验室的仪器。根据您当前的需求配置仪器,然后在研究重点发生变化时提供可升级的模块。支持以下测量技术:
- 吸光度(UV-Vis,包括光程修正)
- 荧光强度(包括 FRET)
- 化学发光(直接读数,或滤光片读数,包括 BRET)
- AlphaScreen / AlphaLISA
- 时间分辨荧光(包括 TR-FRET、hTRF)
为了节省您的时间并确保始终如一的质量,Varioskan LUX 多功能酶标仪:
- 具有减少实验室常见错误的内置安全控制
- 启动时自动校准,确保仪器性能
- 自动动态范围选择,根据每个孔的信号强度自动调整最佳读数范围,从而节省时间,无需多次测量
- Thermo Scientific SkanIt 免费科研版软件,可轻松访问即用程序在线库
通过更快的 ELISA 工作流程检测靶蛋白
人 TNFα 主要由活化的巨噬细胞产生,是炎症应答、代谢活动和细胞坏死或凋亡的重要细胞因子。在本应用注释中,使用优化的工作流程进行了检测人 TNFα 的定量 ELISA。了解Multiskan SkyHigh全波长酶标仪、Wellwash Versa 微孔板洗板机和Invitrogen Instant ELISA 试剂盒如何协同工作,使您的 ELISA 工作流程更加高效。
相关产品和资源
免疫检测
ELISA 试剂盒
使用经过高度验证的 ELISA 试剂盒对单一分析物进行定量。
ProQuantum 高灵敏度免疫检测
使用低至 1–5 μL 的样品,检测极低蛋白水平。
ProcartaPlex多重Luminex检测
使用 Luminex 平台进行多重免疫检测。