市售的一抗有多种不同的生产方式,这些不同导致抗体各具特性,适用于不同的应用。了解每种抗体的特性对选择最合适的抗体至关重要。针对特定研究需求挑选抗体时,除了“多克隆”和“单克隆”抗体,目前还有多种其他类型或亚型的一抗可供选择。
您可通过我们的抗体搜索工具检索我们的抗体,超120,000种高质量抗体,涵盖了50多个研究领域,如癌症、表观遗传学、免疫学、神经科学和干细胞。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
市售的一抗有多种不同的生产方式,这些不同导致抗体各具特性,适用于不同的应用。了解每种抗体的特性对选择最合适的抗体至关重要。针对特定研究需求挑选抗体时,除了“多克隆”和“单克隆”抗体,目前还有多种其他类型或亚型的一抗可供选择。
您可通过我们的抗体搜索工具检索我们的抗体,超120,000种高质量抗体,涵盖了50多个研究领域,如癌症、表观遗传学、免疫学、神经科学和干细胞。
单击展开以下各部分,你会了解到单克隆抗体和多克隆抗体的区别,以及重组抗体的优势等,帮助指导您完成一抗的选择。
ABfinity™ 抗体源自可生成兔单克隆抗体的细胞系,并通过分离及克隆特定抗体的重链和轻链 DNA 序列而产生。ABfinity 单克隆抗体产自克隆文库分离出的单一克隆。
ABfinity 抗体源自可生成兔单克隆抗体的细胞系,并通过分离及克隆特定抗体的重链和轻链 DNA 序列而产生。ABfinity 寡克隆抗体产自克隆文库中的多个克隆。
噬菌体展示重组单克隆抗体,经由编码抗体可变区的 DNA 序列跟编码包膜蛋白的噬菌体基因融合后表达。因此,噬菌体包膜在其表面表达抗体融合蛋白。
单克隆抗体源自杂交瘤细胞。它们的生产包括接种动物(最常用的是小鼠),分离其脾细胞,然后同亲本细胞融合。所得杂交瘤细胞经过表征后筛选最好的克隆用于抗体生产。
兔单克隆抗体源自杂交瘤细胞。它们的生产包括免疫原接种兔,分离其脾细胞,然后骨髓瘤细胞融合。所得杂交瘤细胞经过表征后筛选最好的克隆用于抗体生产。
多克隆抗体源自动物免疫产生的浆细胞 。抗体从动物血清纯化,包括结合抗原上不同表位的多种抗体。