Gibco 团队拥有60多年开发业内优秀培养基的经验,可帮助您实现理想性能,加快基因治疗的开发和生产。作为质量、创新和能力方面的行业前列企业,无论您需要何种规模,我们都能有效满足您的需求。凭借在培养基生产、可扩展解决方案和培养基形态转换方面的专业知识,我们经验丰富的团队和优质的服务可以帮助提高您工作流程的效率。从非 GMP 培养基原型开发到生产您自己的生产配方和定制包装,我们可以为您的整个培养基生产流程提供支持服务。
Gibco Bacto CD Supreme 发酵生产培养基 (FPM)
Gibco Bacto CD Supreme FPM 是一种化学成分明确的市售培养基,支持稳健的质粒生产,可使性能效率更上一层楼。Bacto CD Supreme 培养基可帮助您改善批间一致性、减少处理、原材料管理以及称重和混合的时间,且有助于降低污染风险。
Gibco F17 表达培养基
Gibco F17 表达培养基经过多年验证,已成为基因治疗行业的标准。这种化学成分明确、无蛋白质、无血清的培养基旨在支持悬浮 HEK293 细胞的生长和转染。293-F、293-H 和 FreeStyle 293-F 悬浮细胞可直接在 FreeStyle F17 表达培养基中培养,无需适应。
HEK293T AAV8 病毒基因组滴度和完整衣壳百分比。(A) 使用 FreeStyle F17 表达培养基评估时,组合培养基1和5产生了类似的平均滴度。(B) 完整衣壳平均百分比分析表明,组合培养基1产生 76% 的完整衣壳,而 FreeStyle F17 表达培养基产生 51% 的完整衣壳,组合培养基5产生 40% 的完整衣壳。(检测使用三份生物学重复样本进行。)
AGT 病毒生产培养基
Gibco AGT 病毒生产培养基,是干燥形式的 CTS 病毒生产培养基,该培养基化学成分明确、无血清、无蛋白质、无动物源性成分、无酚红,作为 CTS AAV-MAX Helper-Free AAV 生产系统的一部分,用于生产高滴度腺相关病毒 (AAV)。
了解更多信息 ›
Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合
Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合提供多种培养基产品,可帮助您加快基因治疗的开发和生产。这些即用型配方涵盖了多种 HEK293 细胞类型,且与特定的转染试剂或技术无关,可助您为目标细胞系确定理想配方,并迅速扩大规模。
Gibco 病毒载体 HEK 补料组合
HEK 补料组合提供多种配方,可帮助优化病毒载体工艺。该补料库专为 HEK 细胞设计,并已在多种培养基中进行了检测,包括 Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合。该组合中包含的补料可帮助满足细胞的营养需求,以便扩大生产规模。
使用 HEK 补料组合进行规模化扩大的优势:
- 多样性——为不同细胞谱系提供不同配方
- 简单性——三种即用型浓缩补料配方
- 生产率——随着批次提高潜在滴度
- 专业知识——通过对定制化、实验设计和故障排除进行评估,提供专门的现场应用科学家支持
单击链接以获取有关组合的更多信息,或下载新的 Gibco 病毒载体 HEK 补料组合宣传册
Gibco Bacto CD Supreme 发酵生产培养基 (FPM)
Gibco Bacto CD Supreme FPM 是一种化学成分明确的市售培养基,支持稳健的质粒生产,可使性能效率更上一层楼。Bacto CD Supreme 培养基可帮助您改善批间一致性、减少处理、原材料管理以及称重和混合的时间,且有助于降低污染风险。
Gibco F17 表达培养基
Gibco F17 表达培养基经过多年验证,已成为基因治疗行业的标准。这种化学成分明确、无蛋白质、无血清的培养基旨在支持悬浮 HEK293 细胞的生长和转染。293-F、293-H 和 FreeStyle 293-F 悬浮细胞可直接在 FreeStyle F17 表达培养基中培养,无需适应。
HEK293T AAV8 病毒基因组滴度和完整衣壳百分比。(A) 使用 FreeStyle F17 表达培养基评估时,组合培养基1和5产生了类似的平均滴度。(B) 完整衣壳平均百分比分析表明,组合培养基1产生 76% 的完整衣壳,而 FreeStyle F17 表达培养基产生 51% 的完整衣壳,组合培养基5产生 40% 的完整衣壳。(检测使用三份生物学重复样本进行。)
AGT 病毒生产培养基
Gibco AGT 病毒生产培养基,是干燥形式的 CTS 病毒生产培养基,该培养基化学成分明确、无血清、无蛋白质、无动物源性成分、无酚红,作为 CTS AAV-MAX Helper-Free AAV 生产系统的一部分,用于生产高滴度腺相关病毒 (AAV)。
了解更多信息 ›
Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合
Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合提供多种培养基产品,可帮助您加快基因治疗的开发和生产。这些即用型配方涵盖了多种 HEK293 细胞类型,且与特定的转染试剂或技术无关,可助您为目标细胞系确定理想配方,并迅速扩大规模。
Gibco 病毒载体 HEK 补料组合
HEK 补料组合提供多种配方,可帮助优化病毒载体工艺。该补料库专为 HEK 细胞设计,并已在多种培养基中进行了检测,包括 Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合。该组合中包含的补料可帮助满足细胞的营养需求,以便扩大生产规模。
使用 HEK 补料组合进行规模化扩大的优势:
- 多样性——为不同细胞谱系提供不同配方
- 简单性——三种即用型浓缩补料配方
- 生产率——随着批次提高潜在滴度
- 专业知识——通过对定制化、实验设计和故障排除进行评估,提供专门的现场应用科学家支持
单击链接以获取有关组合的更多信息,或下载新的 Gibco 病毒载体 HEK 补料组合宣传册
Gibco 培养基生产服务
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
仅用于研究和生产用途。不适用于人类或动物的诊断或直接治疗